Merck
689696
Polyoxyethylene bis(azide)
average Mn 2,000
Synonyma:
O,O′-Bis(2-azidoethyl)polyethylene glycol, PEG-diazide
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
N3CH2CH2(OCH2CH2)nN3
Číslo CAS:
MDL number:
NACRES:
NA.22
UNSPSC Code:
12162002
eCl@ss:
32150313
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
mol wt
average Mn 2,000
Quality Segment
reaction suitability
reaction type: click chemistry
mp
45-50 °C
storage temp.
2-8°C
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
PPE (osobní ochranné prostředky)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)