O této položce
Lineární vzorec:
Sm2Co17
UNSPSC Code:
11101711
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
MDL number:
eCl@ss:
32160703
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohliform
disc
composition
Cobalt, 48.1 wt. % , copper, 4.9 wt. % , Iron, 19.25 wt. % , Samarium, 25 wt. % , Zirconium, 2.75 wt. %
size
10 mm × 6 mm
InChI
1S/Co.Sm
InChI key
KPLQYGBQNPPQGA-UHFFFAOYSA-N
Other Notes
Magnetic parameters/properties:
Maximum Energy Product (BH): 240 kJ/m3 (30 MGsOe)
Residual Induction (Br): 1.13 T (11.6 kGs)
Coercive Force (Hc): 840 kA/m (10.6 kOe)
Intrinsic Coercive Force (Hci): 1910 kA/m (24.0 kOe)
Maximum Energy Product (BH): 240 kJ/m3 (30 MGsOe)
Residual Induction (Br): 1.13 T (11.6 kGs)
Coercive Force (Hc): 840 kA/m (10.6 kOe)
Intrinsic Coercive Force (Hci): 1910 kA/m (24.0 kOe)
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
PPE (osobní ochranné prostředky)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?