Merck
692859
Samarium-cobalt alloy 18
disc, size 10 mm × 6 mm
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
SmCo5
UNSPSC Code:
12352300
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
MDL number:
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
form
disc
composition
Cobalt, 62.75 wt. % , Samarium, 37.25 wt. %
size
10 mm × 6 mm
InChI
1S/Co.Sm
InChI key
KPLQYGBQNPPQGA-UHFFFAOYSA-N
Other Notes
For additional technical details, view the Materials Science Technology Spotlight on magnetic alloys at www.sigma-aldrich.com/magnetic
Magnetic parameters/properties:
Maximum Energy Product (BH): 140 kJ/m3 (18 MGsOe)
Residual Induction (Br): 0.87 T (8.7 kGs)
Coercive Force (Hc): 680 kA/m (8.5 kOe)
Intrinsic Coercive Force (Hci): 2390 kA/m (30.0 kOe)
Skladovací třída
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
PPE (osobní ochranné prostředky)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)