Merck
693782
Neodymium-iron-boron alloy 30/150
disc, size 13 mm × 6 mm
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Číslo CAS:
UNSPSC Code:
12352300
PubChem Substance ID:
MDL number:
eCl@ss:
32150313
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
form
disc
composition
Aluminum, 0.8 wt. % , Boron, 1.1 wt. % , Dysprosium, 3.6 wt. % , Iron, 65 wt. % , Neodymium, 29 wt. % , Niobium, 0.5 wt. %
size
13 mm × 6 mm
SMILES string
[B].[Fe].[Nd]
InChI
1S/B.Fe.Nd
InChI key
QJVKUMXDEUEQLH-UHFFFAOYSA-N
Other Notes
Magnetic parameters/properties:
Maximum Energy Product (BH): 247 kJ/m3 (31 MGsOe)
Residual Induction (Br): 1.13 T (11.3 kGs)
Coercive Force (Hc): 844 kA/m (10.6 kOe)
Intrinsic Coercive Force (Hci): 1595 kA/m (20.0 kOe)
Piktogramy
FlameExclamation mark
Výstražné slovo
Danger
Kódy nebezpečí
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 2 - Self-heat. 1 - Skin Irrit. 2
supp_hazards
Skladovací třída
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
WGK
WGK 3
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
PPE (osobní ochranné prostředky)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)