Dovolte nám, abychom vám pomohliform
disc
composition
Aluminum, 0.8 wt. % , Boron, 1.1 wt. % , Dysprosium, 3.6 wt. % , Iron, 65 wt. % , Neodymium, 29 wt. % , Niobium, 0.5 wt. %
size
13 mm × 6 mm
SMILES string
[B].[Fe].[Nd]
InChI
1S/B.Fe.Nd
InChI key
QJVKUMXDEUEQLH-UHFFFAOYSA-N
Other Notes
Magnetic parameters/properties:
Maximum Energy Product (BH): 239 kJ/m3 (30 MGsOe)
Residual Induction (Br): 1.14 T (11.4 kGs)
Coercive Force (Hc): 820 kA/m (10.3 kOe)
Intrinsic Coercive Force (Hci): 1114 kA/m (14.0 kOe)
Maximum Energy Product (BH): 239 kJ/m3 (30 MGsOe)
Residual Induction (Br): 1.14 T (11.4 kGs)
Coercive Force (Hc): 820 kA/m (10.3 kOe)
Intrinsic Coercive Force (Hci): 1114 kA/m (14.0 kOe)
Výstražné slovo
Danger
Kódy nebezpečí
Bezpečnostní pokyny
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 2 - Self-heat. 1 - Skin Irrit. 2
supp_hazards
Skladovací třída
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
WGK
WGK 3
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
PPE (osobní ochranné prostředky)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?