Dovolte nám, abychom vám pomohliform
disc
composition
Aluminum, 0.8 wt. % , Boron, 1.1 wt. % , Dysprosium, 3.6 wt. % , Iron, 65 wt. % , Neodymium, 29 wt. % , Niobium, 0.5 wt. %
size
13 mm × 6 mm
SMILES string
[B].[Nd].[Fe]
InChI
1S/B.Fe.Nd
InChI key
QJVKUMXDEUEQLH-UHFFFAOYSA-N
Other Notes
Magnetic parameters/properties:
Maximum Energy Product (BH): 248 kJ/m3 (31 MGsOe)
Residual Induction (Br): 1.14 T (11.4 kGs)
Coercive Force (Hc): 835 kA/m (10.5 kOe)
Intrinsic Coercive Force (Hci): 2400 kA/m (30.0 kOe)
Maximum Temperature rate: 200°C
Maximum Energy Product (BH): 248 kJ/m3 (31 MGsOe)
Residual Induction (Br): 1.14 T (11.4 kGs)
Coercive Force (Hc): 835 kA/m (10.5 kOe)
Intrinsic Coercive Force (Hci): 2400 kA/m (30.0 kOe)
Maximum Temperature rate: 200°C
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?