Merck
700703
N-tert-Butyl-N-(2-methyl-1-phenylpropyl)-O-(1-phenylethyl)hydroxylamine
Synonyma:
2,2,5-Trimethyl-3-(1-phenylethoxy)-4-phenyl-3-azahexane, Alkoxyamine NMP initiator
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C22H31NO
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
325.49
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12162002
MDL number:
eCl@ss:
38150101
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
form
liquid
Quality Segment
refractive index
n20/D 1.536
density
0.968 g/mL at 25 °C
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC(C)C(N(OC(C)c1ccccc1)C(C)(C)C)c2ccccc2
InChI
1S/C22H31NO/c1-17(2)21(20-15-11-8-12-16-20)23(22(4,5)6)24-18(3)19-13-9-7-10-14-19/h7-18,21H,1-6H3
InChI key
FPFRTDOMIFBPBZ-UHFFFAOYSA-N
General description
For a synthetic protocol using NMP initiators, contributed by Prof. Karen Wooley, please visit our technology spotlight.
Skladovací třída
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
PPE (osobní ochranné prostředky)
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)