Merck
710733
2,2,5-Trimethyl-4-phenyl-3-azahexane-3-nitroxide
Synonyma:
1,1-Dimethylethyl-2-methyl-1-phenylpropyl nitroxide, tert-Butyl 1-phenyl-2-methylpropyl nitroxide, NMP universal alkoxyamine nitroxide
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C14H22NO
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
220.33
UNSPSC Code:
12162002
PubChem Substance ID:
MDL number:
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
refractive index
n20/D 1.515
density
0.953 g/mL at 25 °C
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC(C)C(N([O])C(C)(C)C)c1ccccc1
InChI
1S/C14H22NO/c1-11(2)13(15(16)14(3,4)5)12-9-7-6-8-10-12/h6-11,13H,1-5H3
InChI key
VGHCMXLEZFMZOZ-UHFFFAOYSA-N
General description
For a synthetic protocol using NMP initiators, contributed by Prof. Karen Wooley, please visit our technology spotlight.
Application
Stable nitroxide radical useful in controlling living radical polymerizations
Piktogramy
Flame over circleSkull and crossbones
Výstražné slovo
Danger
Kódy nebezpečí
Bezpečnostní pokyny
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Ox. Liq. 3
Skladovací třída
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Co se děje?
WGK 3
Bod vzplanutí (°F)
205.0 °F - closed cup
Bod vzplanutí (°C)
96.1 °C - closed cup
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)