Merck
723037
2-Cyano-2-propyl dodecyl trithiocarbonate
97% (HPLC)
Synonyma:
S-(2-Cyanoprop-2-yl)-S-dodecyltrithiocarbonate
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C17H31NS3
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
345.63
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
97% (HPLC)
form
liquid
refractive index
n20/D 1.535
density
0.991 g/mL at 25 °C
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CCCCCCCCCCCCSC(=S)SC(C)(C)C#N
InChI
1S/C17H31NS3/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-20-16(19)21-17(2,3)15-18/h4-14H2,1-3H3
InChI key
QSVOWVXHKOQYIP-UHFFFAOYSA-N
General description
Need help choosing the correct RAFT Agent? Please consult the RAFT Agent to Monomer compatibility table.
Application
2-Cyano-2-propyl dodecyl trithiocarbonate is used as a RAFT agent for controlled radical polymerization; especially suited for the polymerization of methacrylate, methacrylamide, and styrene monomers. It is also used as a Chain Transfer Agent (CTA).
Piktogramy
Exclamation mark
Výstražné slovo
Warning
Kódy nebezpečí
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Skladovací třída
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)