Merck
747017
PbS core-type quantum dots
oleic acid coated, fluorescence λem 1000 nm, 10 mg/mL in toluene
Synonyma:
CANdot®, Fluorescent nanocrystals, QDs, artificial atoms
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
PbS
Molekulová hmotnost:
239.27
NACRES:
NA.23
UNSPSC Code:
26111700
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
form
liquid
concentration
10 mg/mL in toluene
fluorescence
λem 1000 nm
storage temp.
2-8°C
Application
Our PbS quantum dots have a fully crystalline inorganic core and are organically stabilized with an oleic acid coating, which makes their surface hydrophobic in nature. They exhibit high colloidal and thermal stability, as well as strong emissions with narrow fluorescence bands, owing to their small particle size distributions. These particles absorb all light in the UV, VIS and NIR, up to 900 nm. Their size-dependent absorption and emission properties make them suitable for different applications: such as, absorber materials in photovoltaics, detectors and photodiodes, and phosphors in IR-emitters (solid state lighting, SSL), among many others.
Legal Information
Fraunhofer CAN is a research division of the Fraunhofer IAP
CANdot is a registered trademark of Fraunhofer CAN
Still not finding the right product?
Explore all of our products under PbS core-type quantum dots
Výstražné slovo
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 1A - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
Cílové orgány
Central nervous system
Skladovací třída
3 - Flammable liquids
Co se děje?
WGK 3
Bod vzplanutí (°F)
39.2 °F - closed cup
Bod vzplanutí (°C)
4 °C - closed cup
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
1314-87-0 + 108-88-3
CAS No.
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)