Merck
804614
Bovine Collagen Solution
Type I, Acid soluble telocollagen, 6 mg/mL, sterile filtered, BSE-Free, suitable for biomedical research
Synonyma:
Collagen I
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Číslo CAS:
MDL number:
NACRES:
NA.23
UNSPSC Code:
12162002
eCl@ss:
32035490
Biological source:
bovine (collagen)
Concentration:
6 mg/mL
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
biological source
bovine (collagen)
form
liquid
concentration
6 mg/mL
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
General description
  • Bovine corium, acid solubilized collagen, telocollagen, pH 2 in 0.01 N HCl. Predominantly Type I collagen with approximately 5% Type III, at 6 mg/ml.
  • Acid extracted collagen with telopeptide-intact.
  • Sterile filtered.
  • BSE-Free.
Application
Forms a gel and is ideal for 3D biomaterial scaffolds for cell culture, engineering tissue, and drug delivery.
Legal Information
Product of Collagen Solutions.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Bovine Collagen Solution
Skladovací třída
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)