Merck
D169102
Dimethyl methylphosphonate
≥98%
Synonyma:
Dimethoxymethyl phosphine oxide, Fyrol DMMP, Methanephosphonic acid dimethyl ester, NSC 62240, Reoflam DMMP
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
CH3P(O)(OCH3)2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
124.08
UNSPSC Code:
12352108
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
212-052-3
Beilstein/REAXYS Number:
878263
MDL number:
eCl@ss:
32039090
Assay:
≥98%
Form:
liquid
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
vapor pressure
<0.1 mmHg ( 20 °C)
Quality Segment
assay
≥98%
form
liquid
reaction suitability
reaction type: C-C Bond Formation
refractive index
n20/D 1.413 (lit.)
bp
181 °C (lit.)
density
1.145 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
COP(C)(=O)OC
InChI
1S/C3H9O3P/c1-5-7(3,4)6-2/h1-3H3
InChI key
VONWDASPFIQPDY-UHFFFAOYSA-N
General description
Dimethyl methylphosphonate is a phosphorus-containing organic compound, commonly used as a flame retardant. It is also used in the preparation of β-ketophosphonates from esters.
Application
Used to test SXFA-coated SAW chemical sensors for organophosphorous compound detection
Used as a chemical agent simulant for testing of protective performance of PSS membranes and functionalized sorbent membranes
Reactant for photocatalytic oxidation
Additive for synthesis of:
  • Flame retardant high phosphorous containing unsaturated polyester resin
  • UV-cured epoxy acrylate / microencapsulated phase change material
Reagent used in the conversion of esters to ketophosphonates.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Dimethyl methylphosphonate
Piktogramy
Health hazardExclamation mark
Výstražné slovo
Danger
Kódy nebezpečí
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Muta. 1B - Repr. 2
Skladovací třída
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Bod vzplanutí (°F)
156.2 °F - closed cup
Bod vzplanutí (°C)
69 °C - closed cup
PPE (osobní ochranné prostředky)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)