Merck
D5765
Denatonium benzoate
≥98%
Synonyma:
N,N-Diethyl-N-[(2,6-dimethylphenyl­carbamoyl)­methyl]­benzyl­ammonium benzoate, Benzyldiethyl(2,6-xylyl­carbamoyl­methyl)­ammonium benzoate, THS 839
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
C21H29N2O · C7H5O2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
446.58
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
223-095-2
Beilstein/REAXYS Number:
8179408
MDL number:
Assay:
≥98%
Form:
powder
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
≥98%
form
powder
mp
164-168 °C (lit.)
SMILES string
[O-]C(=O)c1ccccc1.CC[N+](CC)(CC(=O)Nc2c(C)cccc2C)Cc3ccccc3
InChI
1S/C21H28N2O.C7H6O2/c1-5-23(6-2,15-19-13-8-7-9-14-19)16-20(24)22-21-17(3)11-10-12-18(21)4;8-7(9)6-4-2-1-3-5-6/h7-14H,5-6,15-16H2,1-4H3;1-5H,(H,8,9)
InChI key
VWTINHYPRWEBQY-UHFFFAOYSA-N
General description
Denatonium benzoate (DB) is an ionized compound made up of a negatively charged benzoic acid and quaternary ammonium cation (denatonium). It is used as an alcohol denaturant and flavor in pharmaceuticals. Additionally, used in products like soap, animal repellents, antifreeze.
Application
Denatonium benzoate is used:
  • To prepare anti-gnawing bio-polymer composites using zinc stearate (ZnSt) and capsicum oleoresin (CO) impregnated in silica (SiCO) and polybutylene succinate(PBS).
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Denatonium benzoate
pictograms
Skull and crossbonesCorrosion
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Skladovací třída
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 2
flash_point_f
212.0 °F - closed cup
flash_point_c
100 °C - closed cup
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)