Merck
ET-TMB-M
Stop Solution
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
NACRES:
NA.84
UNSPSC Code:
12161703
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Stop Solution
pictograms
Corrosion
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Met. Corr. 1
Skladovací třída
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c