Merck
179981
Luperox® A98, Benzoyl peroxide
≥98%, reagent grade, solid, ~6.5% active oxygen
Synonyma:
Benzoyl peroxide, Dibenzoyl peroxide
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
(C6H5CO)2O2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
242.23
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
202-327-6
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
984320
Assay:
≥98%
Form:
solid
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Název produktu
Luperox® A98, Benzoyl peroxide, reagent grade, ≥98%
grade
reagent grade
Quality Segment
assay
≥98%
form
solid
autoignition temp.
176 °F
reaction suitability
reagent type: oxidant
mp
105 °C (lit.)
functional group
peroxide, phenyl
SMILES string
O=C(OOC(=O)c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C14H10O4/c15-13(11-7-3-1-4-8-11)17-18-14(16)12-9-5-2-6-10-12/h1-10H
InChI key
OMPJBNCRMGITSC-UHFFFAOYSA-N
General description
Benzoyl peroxide participates in the covalent insitu functionalization of carbon nanotubes. On heating, it undergoes decomposition to afford phenyl free radicals and CO2 gas.
Luperox® A98, Benzoyl peroxide, an anhydrous benzoyl peroxide powder, is a mainly used as a thermal free radical initiator in polymerization reactions.
Application
Benzoyl peroxide has been used as an initiator in the preparation of the following:
  • Thermal cross-linking of multiwalled carbon nanotubes (MWCNTs) via radical-initiated reaction
  • 3-D crosslinked carbon scaffolds
  • poly(lactic-co-glycolic) acid (PLGA), MWCNT and singlewalled carbon nanotubes (SWCNT) scaffolds
Widely used initiator, curing agent, and cross-linking agent in polymerization processes.
Legal Information
Product of Arkema Inc.
Luperox is a registered trademark of Arkema Inc.
Výstražné slovo
Danger
Kódy nebezpečí
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Org. Perox. B - Skin Sens. 1A
Skladovací třída
4.1A - Other explosive hazardous materials
WGK
WGK 2
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)