Merck
390062
Thiazole Orange
Dye content ~90 %
Synonyma:
1-Methyl-4-[(3-methyl-2(3H)-benzothiazolylidene)methyl]quinolinium p-tosylate
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C26H24N2O3S2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
476.61
NACRES:
NA.47
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12171500
MDL number:
eCl@ss:
32150319
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
form
powder
Quality Segment
composition
Dye content, ~90%
technique(s)
titration: suitable
mp
270 °C (dec.) (lit.)
λmax
512 nm
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
room temp
SMILES string
Cc1ccc(cc1)S([O-])(=O)=O.CN2C(\Sc3ccccc23)=C\c4cc[n+](C)c5ccccc45
InChI
1S/C19H17N2S.C7H8O3S/c1-20-12-11-14(15-7-3-4-8-16(15)20)13-19-21(2)17-9-5-6-10-18(17)22-19;1-6-2-4-7(5-3-6)11(8,9)10/h3-13H,1-2H3;2-5H,1H3,(H,8,9,10)/q+1;/p-1
InChI key
ACOJCCLIDPZYJC-UHFFFAOYSA-M
General description
Thiazole Orange can be tethered with peptide nucleic acid for the detection of target nucleic acid in homogeneous solution. It is a dye with, both predicted physical characteristics and the biological staining characteristics of a good reticulocyte dye, hence it is considered as a dye for reticulocyte analysis. It has massive fluorescence enhancement and high quantum yield upon binding to nucleic acids, particularly RNA. It is non precipitating and can permeates through live cell membranes.
Application
Thiazole orange has been used for the staining and thereby quantification of reticulocytes.
Piktogramy
Exclamation mark
Výstražné slovo
Warning
Kódy nebezpečí
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Cílové orgány
Respiratory system
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
PPE (osobní ochranné prostředky)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)