Merck
H2904
HistoChoice® Tissue Fixative
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
NACRES:
NA.47
UNSPSC Code:
12352202
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
color
colorless
Quality Segment
application(s)
hematology
histology
tissue diagnostics
storage temp.
room temp
Application
Designed for the molecular biologist. Specially formulated to preserve antigenic sites for antibody probes and nucleic acid sites for in situ hybridizations. Fixed sections do not require predigestion or other recovery procedures to make important sites available.
Analysis Note
Contains no formaldehyde, glutaraldehyde or mercury. Non-toxic
Legal Information
HistoChoice is a registered trademark of Amresco, Inc.
Výstražné slovo
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Muta. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Cílové orgány
Respiratory system
Skladovací třída
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
PPE (osobní ochranné prostředky)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)