O této položce
vapor density
2.07 (vs air)
Quality Segment
product line
ReagentPlus®
assay
≥99%
form
liquid
autoignition temp.
800 °F
expl. lim.
16 %, 92 °F, 4 %, 59 °F
refractive index
n
pH
2.5 (20 °C, 50 g/L)
bp
117-118 °C (lit.)
mp
16.2 °C (lit.)
solubility
alcohol: miscible(lit.), carbon disulfide: insoluble(lit.), glycerol: miscible(lit.), water: miscible(lit.)
density
1.04 g/mL at 25 °C (lit.)
storage temp.
room temp
SMILES string
[F2C(F2C)13F3C]C(O)=O
InChI
1S/C2H4O2/c1-2(3)4/h1H3,(H,3,4)
InChI key
QTBSBXVTEAMEQO-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
- A reaction solvent in many organic reactions such as bromination, hydrolysis, solvolysis, reductions, and hydrogenations.
- A reagent in the protonolysis of organometallic compounds.
- An acetylating agent for the acetylation of electron-rich aromatic compounds.
- A catalyst to synthesize di(indolyl)methanes by the condensation reaction of indole and aromatic aldehydes.
- A solvent system to prepare 3,4-dihydropyrimidin-2(1H)-one derivative via Biginelli reaction of aromatic aldehydes, 1,3-dicarbonyl compounds, and urea in the presence of a boric acid catalyst.
Acetic acid can also be used in the following:
- Manganese(III) acetate/AcOH catalytic system is used in the conversion of alkenes to lactones.
- Iron salts/AcOH is used to oxidize 2-methylnaphthalene to 2-methyl-1-naphthol in the presence of H2O2.
Features and Benefits
- Good stability towards many reagents
- Excellent solubility of organic compounds in this reagent
Legal Information
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Acetic acid
Výstražné slovo
Danger
Kódy nebezpečí
Bezpečnostní pokyny
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1A
Skladovací třída
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Bod vzplanutí (°F)
102.2 °F - closed cup
Bod vzplanutí (°C)
39 °C - closed cup
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
64-19-7
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?