Merck
D3943
DAPH
≥98% (HPLC), solid
Synonyma:
4,5-Dianilinophthalimide, 5,6-Bis(phenylamino)-1H-isoindole-1,3(2H)-dione, CGP 52411
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C20H15N3O2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
329.35
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
51111800
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
solid
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
color
orange
solubility
DMSO: >20 mg/mL, H2O: insoluble
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=C1NC(=O)c2cc(Nc3ccccc3)c(Nc4ccccc4)cc12
InChI
1S/C20H15N3O2/c24-19-15-11-17(21-13-7-3-1-4-8-13)18(12-16(15)20(25)23-19)22-14-9-5-2-6-10-14/h1-12,21-22H,(H,23,24,25)
InChI key
AAALVYBICLMAMA-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... EGFR(1956)
Biochem/physiol Actions
DAPH is an inhibitor of Aβ fibril formation; Protein tyrosine kinase inhibitor, specific for EGFR.
Features and Benefits
This compound is featured on the EGFR page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)