O této položce
NACRES:
NA.32
UNSPSC Code:
12161703
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohlishipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Carc. 1B - Muta. 2 - Skin Sens. 1
Skladovací třída
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
50-00-0
CAS No.
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?