Merck
RABQUENCH
Quenching Solution for Cell-based ELISA Assay (Item E)
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
NACRES:
NA.32
UNSPSC Code:
41116158
Storage temp.:
−20°C
Shipped in:
wet ice
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
Other Notes
This item is for RAB series CBEL ELISA kits.
pictograms
CorrosionExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Skladovací třída
5.1B - Oxidizing hazardous materials
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)