Merck
RABSTOP1
Stop Solution
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
NACRES:
NA.32
UNSPSC Code:
12161703
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
Other Notes
Intended for use with ELISA kits.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Stop Solution
pictograms
Corrosion
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Met. Corr. 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Skladovací třída
12 - Non Combustible Liquids
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)