O této položce
NACRES:
NA.32
UNSPSC Code:
41116158
Storage temp.:
−20°C
Shipped in:
wet ice
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohlishipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
Other Notes
Intended for use with ELISA kits.
signalword
Warning
hcodes
pcodes
Hazard Classifications
Met. Corr. 1
Skladovací třída
12 - Non Combustible Liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?