O této položce
NACRES:
NA.32
UNSPSC Code:
12161703
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohlishipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
Other Notes
Intended for use with ELISA kits.
Skladovací třída
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?