Merck
S7899
Sodium acetate buffer solution
pH 5.2±0.1 (25 °C), Molecular Biology, 3 M, 0.2 μm filtered
Synonyma:
Sodium acetate buffer 3M
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Číslo CAS:
NACRES:
NA.52
PubChem Substance ID:
eCl@ss:
32129211
UNSPSC Code:
12161700
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
3786729
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
grade
Molecular Biology
Quality Segment
sterility
0.2 μm filtered
form
liquid
concentration
3 M
pH
5.2±0.1 (25 °C)
suitability
suitable for DNA precipitation
storage temp.
room temp
SMILES string
[Na+].CC(O)=O.CC([O-])=O
InChI
1S/2C2H4O2.Na/c2*1-2(3)4;/h2*1H3,(H,3,4);/q;;+1/p-1
InChI key
BHZOKUMUHVTPBX-UHFFFAOYSA-M
General description
Sigma′s Sodium Acetate Buffer is a 3M solution prepared with 18 megaohm water and filter-sterilized.
Application
Sodium acetate buffer solution is suitable for precipitation of DNA, elution of proteins and for use in molecular biology applications such as ChIP-on-ChIP assay and in vitro enzyme inhibition assay.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Sodium acetate buffer solution
Piktogramy
Corrosion
Výstražné slovo
Danger
Kódy nebezpečí
Bezpečnostní pokyny
Hazard Classifications
Eye Dam. 1
Skladovací třída
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)