Merck
SAB4500499
Anti-CSFR antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonyma:
CD115, CSF-1-R, CSF1R, CSFMR, c-fms
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
NACRES:
NA.41
UNSPSC Code:
12352203
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
ELISA, IF, IHC, WB
Citations:
-
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
biological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
form
buffered aqueous solution
mol wt
antigen 107 kDa
species reactivity
human
concentration
~1 mg/mL
technique(s)
ELISA: 1:5000, immunofluorescence: 1:100-1:500, immunohistochemistry: 1:50-1:100, western blot: 1:500-1:1000
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... CSF1R(1436)
General description
Anti-CSFR Antibody detects endogenous levels of total CSFR protein.
Immunogen
The antiserum was produced against synthesized peptide derived from human CSFR.
Immunogen Range: 781-830
Features and Benefits
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Physical form
Rabbit IgG in phosphate buffered saline (without Mg2+ and Ca2+), pH 7.4, 150mM NaCl, 0.02% sodium azide and 50% glycerol.
Still not finding the right product?
nebo
Vyzkoušejte náš nástroj Nástroj pro výběr produktů a zúžte své možnosti.
Skladovací třída
10 - Combustible liquids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)