Merck
Skleněné nádobí
Laboratorní chemie se ve velké míře opírá o skleněné nádobí, které slouží k míchání, oddělování, kondenzaci či jinému uchovávání a manipulaci s chemikáliemi a jejich prostředím za účelem vytvoření požadovaných reakčních podmínek. Od ampulí přes odměrné baňky až po kompletní destilační soustavy – nabízíme chemické skleněné nádobí značky Aldrich®, které vyhoví vašim analytickým potřebám. Navštivte náš obchod se skleněným nádobím a najděte vše, co potřebujete.
POPULÁRNÍ KATEGORIE
Produkty
Products
Compare
Product Number
Product Name
Product Description
Pricing
Obecné laboratorní sklo
Ať už hledáte výrobky konkrétních značek (Pyrex, Corning) nebo sklo pro konkrétní účely (destilační sklo), můžete si být jisti, že nabízíme sklo nejvyšší kvality.
Prohlédněte si naše portfolio a vyberte si z široké nabídky skleněného vybavení v různých rozměrech a objemech.
  • Kádinky z borosilikátového skla (s stupnicí i bez ní) s výlevkou, standardními rovnoměrnými stěnami a plochým dnem jsou ideální pro vaši běžnou laboratorní práci. 
  • Odměrné válce Aldrich® essentials jsou vyrobeny z čirého borosilikátového skla s bezpečnou šestihrannou základnou, která zabraňuje odvalení válce z pracovního stolu. 
  • Neutrální skleněné exsikátory se silnými stěnami, broušenou přírubou, porcelánovou deskou s perforovaným dnem a víkem jsou nejvhodnější pro vaše základní laboratorní aplikace. 
  • Borosilikátové skleněné misky s výlevkami (volitelně) pro snadné dávkování kapalin lze použít jako krystalizační misky. Kromě toho nabízíme čiré Petriho misky z sodnovápenatého skla (se shodným dnem a víkem), které jsou opakovaně použitelné a autoklávovatelné. 
  • Dodáváme různé typy borosilikátových skleněných baňek, které jsou k dispozici v širokém rozsahu objemů: Erlenmeyerovy baňky, filtrační baňky (používané k filtraci s Buchnerovými nálevkami a Goochovými kelímky), varné baňky (s kulatým a plochým dnem) a odměrné baňky s polyethylenovými zátkami. 
  • Z borosilikátového skla jsou k dispozici dvě varianty zkumavek: kultivační zkumavky s kulatým dnem (s černým fenolovým uzávěrem) a opakovaně použitelné zkumavky s kulatým dnem bez okraje. 
  • Objemové pipety jsou opakovaně použitelné pipety z borosilikátového skla, které jsou pro větší přehlednost opatřeny bílou značkou udávající objem. 
  • Průhledné membránové filtrační přístroje z borosilikátového skla, které se běžně používají s filtračním papírem o průměru 47 mm a nylonovými membránami pro analýzy vzduchu, vody a odpadních vod. 
  • Nové portfolio skleněného laboratorního vybavení Aldrich® Essentials zahrnuje řadu běžných laboratorních potřeb vyráběných v souladu s nejvyššími standardy kvality, které zákazníci od značky Sigma-Aldrich® očekávají. Naše kádinky, lahve, odměrné válce, exsikátory, misky, baňky a zkumavky jsou vyrobeny z vysoce kvalitního borosilikátového skla, které zajišťuje jejich odolnost, přesnost a spolehlivost. Naše odměrné sklo je vyráběno v souladu s normami ASTM i ISO, aby vyhovovalo požadavkům globálních trhů.
  • Sklo PYREX® se vyznačuje výjimečnou pevností a stabilitou, brilantní průhledností a vynikající chemickou odolností, díky čemuž odolává i těm nejnáročnějším laboratorním podmínkám, a je tak již více než 100 let nepostradatelným pomocníkem chemiků a vědeckých pracovníků.
  • Značka DWK KIMBLE® nabízí základní skleněné nádobí a speciální produkty vyrobené z borosilikátového skla s koeficientem roztažnosti 33 a sodnovápenatého skla, včetně skleněných lahví na média s robustní konstrukcí a vylepšenou průzračností, odolných objemových baňek se širokým hrdlem, sad skleněného nádobí v mikro a makro měřítku, čirých skleněných odstředivkových zkumavek a jednorázových kultivačních zkumavek z borosilikátového skla.
  • Borosilikátové sklo 3.3 značky DWK DURAN® se vyznačuje vysoce konzistentní a reprodukovatelnou kvalitou, velmi vysokou chemickou odolností, inertním chováním, průhledností, vysokou provozní teplotou, minimální tepelnou roztažností a vysokou odolností proti tepelnému šoku. Sklo DURAN® splňuje požadavky na neutrální sklo typu 1 podle USP/EP/JP, které je vhodné pro použití ve farmaceutickém průmyslu.
  • DWK WHEATON® je renomovaná značka prémiových obalových řešení pro vědecké, průmyslové a balicí aplikace, která se vyznačuje desítkami let zkušeností s výrobou a přizpůsobováním skleněných a plastových obalů. 
  • Společnost Ace Glass je lídrem a inovátorem ve výrobě prémiového vědeckého skla, laboratorního vybavení a skleněných přístrojů.
  • Společnost BRAND® navrhuje jednoduché, přehledné a efektivní skleněné výrobky pro práci s kapalinami a v oblasti přírodních věd. Objemové přístroje BLAUBRAND® se vyznačují vysokou technickou dokonalostí a jsou vyrobeny ze skla, které je vysoce odolné vůči téměř všem chemickým látkám – což je nezbytný předpoklad pro dlouhodobou přesnost. Špičkové skleněné výrobky značky BRAND® s označením „Made in Germany“ stanovily standard kvality v laboratořích po celém světě.
  • Společnost Synthware® Glass nabízí vysoce kvalitní skleněné nádobí pro organickou syntézu. Veškeré její skleněné nádobí je vyrobeno z borosilikátového skla s koeficientem roztažnosti 33 a splňuje všechny příslušné požadavky normy ASTM.
Fotografie skláře, který opravuje velkou skleněnou reakční nádobu
Fotografie chemického skla vyrobeného na zakázku, včetně skleněných trubek, uzavíracích kohoutů, armatur a reakční nádoby
Služby v oblasti zakázkové výroby skleněných výrobků a oprav
Naše sklářské centrum slouží jako centrum excelence a inovací v oblasti navrhování a výroby skleněných výrobků pro chemiky po celém světě.
Díky našim rozsáhlým znalostem v oblasti chemie a neustálé spolupráci mezi chemiky a skláři máme jedinečný vhled do designu skleněného nádobí. Dodáváme rotační odparky Buchi, tříhrdlé baňky s kulatým dnem, baňky s kuželovitým hrdlem a skleněné nádoby Corning. Kromě toho vyrábíme nádoby na míru (s objemem od 10 ml do 100 l), destilační aparatury, kondenzátory s více plášti, rozdělovače, kolony se stříbrným pláštěm a speciální adaptéry, které nejlépe vyhovují vašim požadavkům.
Ušetřete čas i peníze využitím našeho opravárenského servisu:
Své specifické požadavky a návrhy zašlete e-mailem přímo do našeho Glass Center na adresu aldglass@milliporesigma.com nebo nám zavolejte na číslo (USA) 414-438-3850, klapka 2039 (případně kontaktujte místní prodejní kancelář) a domluvte si individuální konzultaci.
Naše obvyklá dodací lhůta je 3–7 pracovních dnů od přijetí objednávky.
  • Naši mistři a zkušení skláři s více než 90 lety společných zkušeností spolupracují s chemickými odborníky v oblasti aplikací a designu, aby uspokojili vaše potřeby v oblasti skleněného nádobí.
  • Opravujeme vaše laboratorní sklo do původního stavu, což pomáhá minimalizovat odpad a snížit náklady.
  • Vyrábíme jakékoli sklo na míru, které by chemik mohl potřebovat pro syntézu a výzkum, od mikroskopického měřítka až po pilotní provozy. 