Septa
K dispozici je široký sortiment zubatých i nezubatých septa a rukávových uzávěrů, které lze použít jako dočasná uzavírací řešení pro spoje skleněných nádob, zkumavky, lahve, NMR zkumavky, ampule a při kanylačních technikách v chemii citlivé na vzduch. Naše septa spolehlivě chrání cenný obsah nádob a kontejnerů před vnější atmosférou a zajišťují vzduchotěsné a vlhkostotěsné utěsnění.
Products
Související zdroje
- Zpravodaj: Hledání dokonalých gumových septa
Septa z přírodního kaučuku, známá také jako manžetové zátky, se již dlouho používají jako dočasná uzavírací tělesa v nesčetných oblastech použití, například v chemii, farmaceutickém průmyslu, výzkumu a vývoji či biologii, abychom jmenovali alespoň některé.
- Článek: Lisovaná septa z materiálu Thermogreen™ LB-2
Lisovaná septa Thermogreen™ LB-2 se vyrábějí z vysoce kvalitního materiálu s nízkým únikem, přičemž se používá stejné exkluzivní složení pryže jako u oblíbených sept Thermogreen™ LB-2.
- Brožura: Septa Precision Seal®
Septa Precision Seal® se vyrábějí v podmínkách „čistých prostor“ z jedné certifikované směsi surovin, což zaručuje absolutní konzistenci ve všech velikostech napříč jednotlivými šaržemi.
Septa Precision Seal
Septa Precision Seal® jsou vyrobena z certifikované směsi přírodního kaučuku, která zajišťuje vynikající opětovnou utěsnitelnost. Naše septa Precision Seal® nekloužou přes spoj ani nevyskočí během kanylace nebo pod tlakem a lze je používat při práci s organickými rozpouštědly. Delší, zúžený design zátky Precision Seal® pasuje na standardní zúžené spoje a poskytuje těsnicí plochu, která je o 50 až 80 % větší než u standardních pouzdrových zátek. Konstrukce vnitřního těsnění septa Precision Seal® minimalizuje migraci chemikálií a par rozpouštědel nahoru spojem k objímce, která by mohla v důsledku vystavení těmto látkám nabobtnat, začít prosakovat nebo selhat. Povrchová struktura kaučuku je podobná broušenému skleněnému spoji a po usazení odolává posunu. Naše septa Precision Seal® jsou vyráběna v podmínkách „čisté místnosti“ z jedné certifikované šarže, aby byla zajištěna absolutní konzistence ve všech velikostech.
Septa Suba-seal
Dodáváme originální septa Suba-seal, která představují nejkvalitnější uzávěry s otočným víčkem a ozubenou zarážkou na trhu. Naše gumová septa Suba-seal jsou k dispozici v různých rozměrech a jsou ideální pro chemické postupy citlivé na vzduch a vlhkost. Po propíchnutí jehlou bez jádra guma uzavře vpich a chrání tak obsah nádoby nebo kontejneru před vnější atmosférou. Nabízíme také silikonová septa Suba-seal pro aplikace s vysokými teplotami (až 200 °C v nepřetržitém provozu), která mají ve srovnání s přírodním kaučukem lepší chemickou odolnost a jsou autoklávovatelná pro sterilní použití.
Septa z přírodního kaučuku (zátka s objímkou)
Septa z přírodního kaučuku jsou vyrobena z přírodního kaučuku s nízkou hustotou, který lze použít k zakrytí mírných organických rozpouštědel a vodných roztoků. Nabízíme septa z přírodního kaučuku v různých rozměrech podle vašeho výběru.
Další septa a příslušenství
Nabízíme široký výběr sept, včetně sept s rukávovou zátkou, sept bez pigmentu, sept se zoubkovaným okrajem a uzávěrů Precision Seal® pro vhodné aplikace.
Objevte náš komplexní sortiment produktů GC Septa a specializovaného ručního nářadí, které zajišťuje těsné utěsnění bez úniků, udržuje tlak nosného plynu uvnitř systému a snáší opakované propichování injekční jehlou při vstřikování vzorků.
Prohlédněte si příslušenství k septům, které zahrnuje dávkovací zásobníky, stahovací pásky Wrap-it – vynikající pro upevnění gumových sept k lahvím a spojům baňek – a nástroj pro instalaci stahovacích pásek Wrap-it, který je k dispozici v provedení pro náročné použití i v ekonomickém provedení.