Skleněné nádobí a výrobky společnosti DWK Life Sciences
Společnost DWK Life Sciences je předním světovým výrobcem a dodavatelem přesného laboratorního skla a řešení pro primární balení určených pro výzkum v oblasti přírodních věd, diagnostiku a farmaceutický průmysl. Nabídka společnosti zahrnuje více než 35 000 skleněných a plastových výrobků, které se vyrábějí ve 12 závodech a prodávají se pod renomovanými značkami, mezi něž patří skleněné výrobky DURAN®, laboratorní sklo WHEATON® a skleněné výrobky a speciální produkty KIMBLE®. Její špičková kvalita a osvědčené sklo jsou doplněny inovativním portfoliem v oblasti výzkumu a přírodních věd. Odborníci společnosti DWK Life Sciences se věnují vývoji a dodávkám špičkových produktů a služeb, aby splnili vysoká očekávání zákazníků v laboratořích a výrobních prostředích po celém světě.
Products
Skleněné nádobí DURAN®
Skleněné nádobí DURAN® je přední prémiová značka laboratorního skleněného nádobí, vyvinutá v Německu a vyrobená z borosilikátového skla 3.3. Spojuje v sobě více než 120 let zkušeností s výrobou, vynikající kvalitu produktů a vášeň pro inovace. Borosilikátové sklo 3.3 značky DURAN® se vyznačuje reprodukovatelnou kvalitou, vysokou chemickou odolností, inertním chováním, průhledností, vysokou provozní teplotou, minimální tepelnou roztažností a vysokou odolností proti tepelnému šoku. Splňuje také požadavky na neutrální sklo typu 1 podle USP/EP/JP, které je vhodné pro použití ve farmaceutickém průmyslu. Sortiment DURAN® zahrnuje více než 3 000 produktů, z nichž mnohé jsou vyráběny podle norem DIN/ISO. Sortiment DURAN® zahrnuje:
- Laboratorní skleněné lahve DURAN®
- Zátky a uzávěry DURAN®
- Kádinky a baňky DURAN®
- Chemické sklo DURAN®
- DURAN® měřicí nádoby
- Laboratorní nádobí DURAN® PURE
Laboratorní nádobí WHEATON®
Laboratorní sklo WHEATON® je renomovaná značka prémiových nádob pro vědecké, průmyslové a balicí aplikace, která se vyznačuje desítkami let zkušeností s výrobou a přizpůsobováním skleněných a plastových nádob. Nabídku produktů WHEATON® doplňují různé přístroje a zařízení a služby s přidanou hodnotou, jako je konfigurace produktů podle požadavků zákazníka, čištění a sterilizace. Produkty laboratorního skla WHEATON® zahrnují:
- Lahvičky WHEATON®
- Skleněné lahve WHEATON®
- Plastové lahve WHEATON®
- Zátky a uzávěry WHEATON®
- Laboratorní vybavení WHEATON®
- Chromatografické lahvičky
WHEATON®
Skleněné nádobí a speciální výrobky KIMBLE®
Sklo a speciální produkty KIMBLE® je osvědčená značka laboratorního skla vyrobeného z borosilikátového skla s koeficientem roztažnosti 33 a sodnovápenatého skla. S více než 11 000 produkty nabízí nejkomplexnější sortiment laboratorního skla pro vědecké účely, z nichž mnohé jsou vyráběny podle norem ASTM. Portfolio skla a speciálních produktů KIMBLE® zahrnuje:
- Zkumavky KIMBLE®
- Objemové nádoby KIMBLE®
- KIMBLE® lahvičky a mikrotitrační destičky
- Laboratorní lahve KIMBLE®
- Zátky a uzávěry KIMBLE®
- KIMBLE® Chemické sklo
Další produkty společnosti DWK Life Sciences
Společnost DWK Life Sciences nabízí také řadu dalších osvědčených značek laboratorního skla a plastových výrobků. Mezi tyto další produkty patří:
- Sklo PYREX® (u společnosti DWK Life Sciences dostupné pouze ve vybraných zemích)
- Laboratorní vybavení SOCOREX®
- Laboratorní vybavení AZLON®
- Laboratorní vybavení QUICKFIT® (u společnosti DWK Life Sciences dostupné pouze ve vybraných zemích)
- Laboratorní vybavení MBL®
Související zdroje
- Kalkulátor biologického pufru
Kalkulátor pufrových roztoků: Výpočty empirického vzorce, hodnoty pKa a rozsahu pH pufru pro různé pufry.
- Centrum zdrojů pro kalkulačky a aplikace v oblasti biologie a chemie
Web Toolbox - vědecké výzkumné nástroje a zdroje pro analytickou chemii, vědu o živé přírodě, chemickou syntézu a materiálovou vědu.