Merck
DomůProduktyLaboratorní vybaveníDeskyMultiScreen® desky s pevným dnem
MultiScreen® desky s pevným dnem
Mikrodesky MultiScreen® jsou k dispozici jako nesterilní 96-jamkové a 384-jamkové mikrodesky v průhledném, bílém, černém nebo přírodním provedení. Polystyrenové mikrodesky se běžně používají pro biochemické testy, včetně kolorimetrických, luminiscenčních a fluorescenčních aplikací (například testy podle Bradforda-Lowryho nebo testy s luciferázou), které se rutinně provádějí na čtečkách mikrodesek. Polypropylenové mikrotitrační destičky se běžně používají pro skladování chemikálií, nukleových kyselin a proteinů. Tyto mikrotitrační destičky lze také použít pro kolorimetrické testy a základní biochemické reakce.
Products
Compare
Product Number
Product Name
Product Description
Pricing
Polystyrenové destičky MultiScreen®
Polystyren je vysoce čirý polymer s vynikajícími optickými vlastnostmi, díky čemuž je ideální pro přesná optická měření. Polystyrenové mikrodestičky MultiScreen® jsou v současné době k dispozici jako nesterilní 96jamkové mikrodestičky v čirém, bílém nebo černém provedení.
  • Čiré mikrodestičky pro absorpční a kolorimetrické testy
  • Černé mikrodestičky pro testy s vysokým signálem luminiscence a fluorescenční testy
  • Bílé mikrodestičky pro testy s nízkým luminiscenčním signálem a testy TR-FRET
Polypropylenové destičky MultiScreen®
Polypropylen se vyznačuje vynikající chemickou a tepelnou stabilitou. Je to ideální polymer pro mikrodesky určené ke skladování. Polární molekuly, jako jsou proteiny nebo DNA, se na polypropylen vážou méně než na polystyren. Polypropylenové mikrodesky MultiScreen® jsou v současné době k dispozici jako nesterilní mikrodesky v přírodním provedení s 96 a 384 jamkami.
  • Biologicky inertní
  • Široká chemická kompatibilita
  • Odolnost vůči vysokým teplotám od -196 °C do +121 °C
  • Destičky s V-dnem mají kuželovitě zúžené jamky pro lepší výtěžnost vzorku
  • Destičky s dnem ve tvaru U mají jamky bez ostrých rohů pro lepší suspenzi
Desky MultiScreen® ELISA
Enzyme-Linked Immunosorbent Assay (ELISA) je testovací technika založená na použití destiček, určená k detekci a kvantifikaci rozpustných látek, jako jsou peptidy, proteiny, protilátky a hormony. Mikrodesky MultiScreen® ELISA jsou vyrobeny z polystyrenu a jsou k dispozici ve formátech s 96 jamkami nebo v 8jamkových proužcích. Formáty 8jamkových proužků umožňují při testování použít jednotlivé sloupce „proužků“ jamek, místo aby se spotřebovala celá mikrodeska. Jsou k dispozici s povrchem se střední nebo vysokou vazebnou schopností, aby co nejlépe vyhovovaly potřebám dané aplikace a použitých molekul.
  • Desky s vysokou vazebnou schopností mají polystyrenový povrch, který byl speciálně upraven tak, aby poskytoval hydrofilní povrch pro zvýšenou vazbu proteinů
  • Desky se střední vazebnou schopností mají méně hydrofilní polystyrenový povrch, a jsou proto vhodnější pro potahování nepolárních proteinů a peptidů
Související zdroje