Merck
DomůSlužbySoftware a digitální platformySoftware M-Trace® pro elektronické zaznamenávání výsledků testů
Software M-Trace® pro elektronické zaznamenávání výsledků testů
Software a mobilní aplikace M-Trace® jsou vaším digitálním pomocníkem pro kontrolu kvality při testování sterility, který splňuje požadavky normy 21 CFR část 11 a zajišťuje spolehlivou a efektivní sledovatelnost dat! Podívejte se na videa, abyste se dozvěděli více, a zjistěte, jak by mohl ve vašem zařízení vypadat plně sledovatelný, spolehlivý a efektivní test sterility prováděný s pomocí softwaru M-Trace®.
Seznamte se se svým digitálním pomocníkem pro kontrolu kvality M-Trace®
Vyzkoušejte si test sterility s použitím roztoku M-Trace®
Vyplnění mezery v testování sterility: sledovatelnost a soulad s předpisem 21 CFR část 11
Díky podrobným pokynům a automatickému zaznamenávání dat v reálném čase nabízí systém M-Trace® pohodlný a spolehlivý způsob, jak splnit regulační požadavky týkající se sledovatelnosti a integrity dat.
  • Propojte software M-Trace® s vašimi stávajícími čerpadly Steritest® Symbio
  • Spusťte software z jakéhokoli počítače pomocí centralizované správy uživatelů pro Microsoft Windows
  • Využijte výhody lepšího dodržování předpisů 21 CFR část 11 díky funkci audit trail
  • Zajistěte plnou sledovatelnost a dodržování předpisů díky automatickému a úplnému zaznamenávání dat v reálném čase pro každou z vašich zkoušek sterility
  • Zvyšte bezpečnost procesů pomocí řízených pracovních postupů a upozornění na odchylky
  • Zvyšte efektivitu odstraněním papírové dokumentace a digitalizací procesů zaznamenávání a kontroly
  • Usnadněte automatizované řízení vašich čerpadel Steritest® Symbio a zajistěte lepší propojení vašich testovacích dat s laboratorním IT prostředím (jeden jediný software pro řízení všech vašich čerpadel)
  • Zjednodušte školení obsluhy díky komplexním pokynům v reálném čase
Získejte plnou kontrolu nad celým pracovním postupem testování sterility
Vytvoření pracovního postupu pro testování sterility pomocí softwaru M-Trace
Digitalizujte své pracovní postupy
Digitalizujte své standardní operační postupy (SOP) vytvořením plně přizpůsobitelných hlavních záznamů o testech (MTR), které vás provedou pracovním postupem.
Mobilní aplikace M-Trace®
Pomocí mobilní aplikace M-Trace® můžete propojit informace o vzorcích, spotřebním materiálu, měřicích bodech nebo přístrojích a výsledky testů z laboratoře či odkudkoli.
Potvrďte pomocí hlasového ovládání všechny kroky při testování sterility
Ověřte správné provedení pracovního kroku buď pomocí hlasového ovládání, nebo prostřednictvím komunikace mezi stroji, což umožňuje dokumentaci v reálném čase, zatímco máte ruce zaneprázdněné jinými úkoly.
Získejte parametry čerpadla Steritest Symbio pro monitorování vašeho procesu
Získejte parametry přístrojů, jako je otáčky čerpadla nebo tlak, z přístrojů, jako je například čerpadlo Steritest® Symbio.
Automaticky vygenerujte digitální protokol o testování sterility
Automaticky se vygeneruje podrobná zpráva obsahující veškeré informace o použitých spotřebních materiálech, o událostech, které nastaly, a potvrzení, že každý pracovní krok byl proveden podle zadání.
Systém správy uživatelů splňující požadavky 21 CFR část 11
Definujte role a uživatelská oprávnění v komplexním a přehledném systému správy uživatelů, který je v souladu s předpisem 21 CFR část 11.
Související produkty
Loading
OBJEVTE SOFTWARE PRO ELEKTRONICKÉ ZAZNAMENÁVÁNÍ VÝSLEDKŮ M-TRACE®
Kontaktujte nás a vyžádejte si ukázku nebo další informace o novém softwaru pro elektronické záznamy o testech M-Trace®.
Stačí vyplnit a odeslat níže uvedený formulář.
Související zdroje k produktům
Brožura Mtrace
Brožura: Podrobnější informace o našem softwaru M-Trace® pro elektronické záznamy z testů
Získejte podrobnější informace a zjistěte, jak by u vás mohl vypadat plně sledovatelný, spolehlivý a efektivní test sterility prováděný s pomocí našeho softwaru M-Trace®. 
Stáhnout nyní
Technický list Mtrace
Technický list: Technické informace o našem řešení M-Trace®
Získejte další technické informace o vašem digitálním pomocníkovi pro kontrolu kvality při testování sterility a dalších regulovaných procesech.
Stáhnout nyní 
Software Mtrace
Bílá kniha: Software M-Trace® pro elektronické záznamy o testech a dodržování předpisů
Získejte přístup k podrobné analýze týkající se souladu našeho softwaru M-Trace® s předpisem 21 CFR část 11.
Stáhnout nyní 
Související webináře
Osoba v bílém laboratorním plášti, která drží smartphone a pozoruje vozík s různými laboratorními lahvičkami na modrém pozadí.
Webinář: Jak překlenout mezeru v testování sterility: sledovatelnost a soulad s předpisem 21 CFR část 11
Poslechněte si názory našich odborníků a zjistěte, jaké výhody vám může přinést využití našeho řešení M-Trace®.
Osoba v bílém laboratorním plášti, která manipuluje s molekulárním modelem nebo řetězcem DNA, na digitálním pozadí tvořeném strukturou DNA a datovými vzory.
Webinář: Integrita dat v laboratoři kontroly kvality: Žádné ruční zapisování, žádné starosti
Zjistěte, jak mohou inovativní technologie a digitalizovaná řešení řešit problémy s integritou dat v laboratořích pro kontrolu kvality v oboru mikrobiologie.