Přejít k obsahu
DomůTestování sterilitySteritest® NEO Membránová filtrační zkouška sterility
Steritest® NEO Membránová filtrační zkouška sterility
Nejnovější funkce Steritest® NEO
Testování sterility je jedním z nejdůležitějších kroků při uvolňování farmaceutických výrobků na trh. Membránová filtrační zkouška sterility je metodou volby pro regulaci léčivých přípravků, které lze filtrovat, jak je uvedeno v USP 71, Ph. Eur 2.6.1 a JP 4.06.
Přístroje Steritest® Neo
Test je vhodný zejména pro vzorky obsahující konzervační, bakteriostatické nebo fungistatické sloučeniny, které inhibují mikrobiální růst potenciálních kontaminantů. Při membránové filtraci jsou mikroorganismy zadrženy filtrem o velikosti pórů 0,45 µm a všechny inhibiční sloučeniny jsou opláchnuty vhodným oplachovým roztokem. Metodou membránové filtrace lze testovat i velké objemy a olejnaté produkty rozpuštěné v emulgátorech, čímž se zvyšuje citlivost a snižuje objem kultivačního média. Vhodná kultivační média vybraná na základě jejich schopnosti podporovat růst anaerobních a aerobních mikroorganismů se poté přenesou na membránové filtry. K získání konečných výsledků testu je zapotřebí 14denní inkubační doba, během níž se kontroluje zákal.
Čtvrtá generace přístrojů Steritest® je obohacena o některé další prvky, které přispívají k výraznému zvýšení bezpečnosti, spolehlivosti a pohodlí při práci. Naše spotřební materiály pro testování sterility zajišťují, že farmaceutické výrobky nejsou během procesu testování nikdy vystaveny působení okolního prostředí. Filtrace, oplachování, přenos médií a inkubace probíhají v uzavřeném systému Steritest® NEO. Není třeba otevírat nádoby ani kdykoli manipulovat s membránou, čímž se výrazně snižuje riziko náhodné kontaminace vedoucí k falešně pozitivním výsledkům.
Při použití s Pumpa Steritest® Symbio a příslušenství, a Steritest®kultivačních médií a oplachových tekutin, přístroje Steritest® NEO nabízejí nejvyšší úroveň kvality a spolehlivosti a proces testování plně vyhovující předpisům.
Nejnovější funkce Steritestu® NEO
Čtvrtá generace Steritestu je již na trhu.sup>® zařízení s dalšími prvky zjednodušuje všechny aspekty testování, od manipulace přes sledovatelnost až po spolehlivost, a to vše v rámci uzavřeného koncepčního systému. Snadnost a pohodlí umožňují zvýšit produktivitu při zachování nejvyšší úrovně kvality.
Podívejte se na video a zjistěte všechna nová vylepšení.
Nnové funkce Steritestu® NEO zařízení je vytvořeno pro zvýšení bezpečnosti, spolehlivosti a pohodlí při práci.
Vývoj pohodlí
Color-coded protective cap in 2 parts help you to differentiate the needle type once covered.
Ochranné krytky pro dlouhé jehly jsou nyní dvoudílné.
Podívejte se na video a dozvíte se více
.
New 20 mm length needle is used to pierce cartridges or small soft plastic containers
Zcela nová krátká jehla pro malé nádoby na vzorky 
The pre-cut line in the accessory bag improves workflow convenience
Vylepšená, snadno otevíratelná taška na příslušenství s předseknutou linkou
Helps to precisely place the Steritest® tube in the pump head
Nová značka pro přesné umístění trubky v hlavě čerpadla
Cutting sterility testing tubes with a clamp
Nová řezací svorka Velax® umožňuje bezpečné a čisté řezání trubek
Pre-installed colored clamps help in accurate media filling
Předinstalované barevné svorky zabraňují chybám při přenosu médií 
Redesigned needle guard with grips
Přepracovaný kryt jehly s úchyty
The needle guard and protector improves confidence in needle manipulation
Nově navržený chránič jehly s hřebeny
A needle being used with the Steritest® needle guide to access the sterility test sample in a Steritest® NEO canister.
Nové vedení jehly umožňuje kdykoli bezpečný a snadný přístup ke vzorku
Accessing a sterility test sample in a Steritest® NEO canister using the needle-free valve
Nový bezjehlový ventil je bezpečným řešením pro plánovaný odběr vzorků nebo injekční aplikaci
Color-coded labels aid in packaging identification and selection of the appropriate box of Steritest® NEO device
Přehledné označení obalu pomocí nově navrženého barevného štítku podle kanystru
Peel-and-stick label improves traceability
Odlepovací štítek pro lepší sledovatelnost 
Smart 2D data matrix barcodes on labels for sterility testing
Chytrá etiketa s 2D datovým maticovým čárovým kódem pro načtení údajů o výrobku pro snadné zpracování
Engraved 25 mL graduation line and volume for improved workflow accuracy
Na kanystrech jsou vyznačeny značky s odstupňováním objemu po 25 ml 
"Barevné svorky zajišťují snadné sledování hadiček ke kanystrům a usnadňují rozlišení kanystrů s médii, čímž snižují možnost nesprávné inkubace.
Nové trhací sáčky se snadno otevírají."
- Courtney Smith, vedoucí technik - mikrobiologická laboratoř Stockton Quality Control Laboratory - University Hospital of North Tees - Velká Británie
Splňte průmyslové měřítko pro testování sterility
  • Minimalizujte falešně pozitivní výsledky: Uzavřená filtrační zařízení Steritest® NEO snižují riziko falešně pozitivních výsledků a zabraňují nákladnému vyšetřování a možné ztrátě šarže. Neexistují žádné otevřené nádoby nebo manipulace s membránou, které by mohly zvýšit riziko kontaminace.
  • Snížit počet falešně negativních výsledků: Filtrační zařízení Steritest® NEO jsou správnou odpovědí na nebezpečí, které pro pacienty představují falešně negativní výsledky. Díky specifickým membránám, jedinečné technologii těsnění a optimalizované konstrukci zařízení umožňuje účinnou eliminaci bakteriostatických, fungistatických nebo baktericidních látek.
  • Snadná identifikace pomocí barevného značení a optimalizované sledovatelnosti.
  • Kontrola kvality: Každý přístroj Steritest® NEO je podroben přísným kontrolám kvality v průběhu procesu a při uvolňování, včetně 100% testů membrány a neporušenosti kanystru a intenzivních fyzikálních a mikrobiologických testů. Podrobné certifikáty kvality jsou k dispozici ke stažení na našich webových stránkách
Nahlédněte do naší vysoce kvalitní výroby přístrojů Steritest® NEO v našem centru excelence ve Francii.
Řešení pro testování stálosti výrobků BEZ antimikrobiálních látek a zdravotnických prostředků
Modré kanystry Steritest® NEO pro výrobky bez antimikrobiálních látek a zdravotnické prostředky
Zařízení Steritest® NEO s modrou základnou nabízejí maximální flexibilitu. Jsou ideální pro použití s většinou farmaceutických léčiv, která nemají antimikrobiální aktivitu, a naše směsné estery celulózy s HA membránou umožňují rychlé průtoky pro optimální výkonnost a zkrácení doby testování. K dispozici je řada ergonomických jehel, které splňují specifické požadavky na balení léčiv a také zjednodušují manipulaci pro obsluhu v rukavicích.
Kapaliny v ampulích a skládacích sáčcích
Loading
Kapaliny ve velkých lahvičkách
Loading
Kapaliny v malých lahvičkách
Loading
Zdravotnické prostředky a skládací vaky
Loading
Kapaliny v injekčních stříkačkách
Loading
Rozpustné prášky v ampulích
Loading
Kapaliny v plastových nádobách
Loading
Rozpustné prášky v lahvičkách
Loading
Roztoky pro testování stálosti antibiotik, výrobků s antimikrobiálními látkami a zdravotnických prostředků
Červené kanystry Steritest® NEO pro antibiotika, výrobky s antimikrobiálními látkami a zdravotnické prostředky
Zařízení Steritest® NEO "Red Base", která jsou ideální pro testování vzorků antibiotik, obsahují naši membránu Durapore® (PVDF) HV, která nabízí širokou chemickou kompatibilitu a nízkou vaznost. Chemické složení extrémně tenké 0,45 μm membrány Durapore® zajišťuje nízkou vazbu antibiotik, což zlepšuje účinnost oplachování a snižuje riziko falešně negativních výsledků. Konstrukce kanystru zajišťuje účinné vyplachování zbytků antimikrobiálních látek a jehla a přípojky minimalizují riziko vzniku zbytků antibiotik
.
Antibiotika
Loading
Prášky a super silná antibiotika
Loading
Kapaliny ve velké lahvičce
Loading
Kapaliny v malých lahvičkách
Loading
Rozpustné prášky v lahvičkách
Loading
Zdravotnické prostředky a skládací vaky
Loading
Doporučené příslušenství
Loading
Roztok pro testování stálosti produktů rozpuštěných v rozpouštědlech vyžadujících zvýšenou chemickou kompatibilitu
Zelené kanystry Steritest® NEO pro produkty rozpuštěné v rozpouštědlech, které vyžadují zvýšenou chemickou kompatibilitu.
Přístroje Steritest® NEO "Green Base" jsou vhodné pro viskózní produkty, jako jsou krémy a masti, které se obvykle ředí ve sterilním rozpouštědle, jako je isopropylmyristát (IPM), aby se zlepšila filtrovatelnost. Nylonová nádobka odolná vůči rozpouštědlům a HV membrána Durapore® (PVDF) zajišťují dokonalou chemickou kompatibilitu s IPM a dalšími rozpouštědly. Zesílená základní konstrukce a připojení kanystru zaručují bezkonkurenční tlakovou odolnost testovacího zařízení během celého procesu filtrace. Přístroje Steritest® NEO se "zelenou základnou" jsou ideální volbou pro testování rozpouštědel, krémů, mastí a veterinárních injekčních přípravků.
Loading
PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO ZKOUŠENÍ TĚLESNOSTI PŘI PŘENOSU A ŘEDĚNÍ TEKUTIN
Zjednodušte svůj pracovní postup pomocí naší řady příslušenství pro testování sterility, které je k dispozici pro přípravu a ředění vzorků. Zařízení Steridilutor® NEO nabízí sestavu hadiček a jehel pro rozpouštění prášků nebo pro přenos tekutin. Odvzdušňovací jehly Steritest® slouží k odvzdušnění skleněných lahviček s pryžovými septy a pevných plastových lahviček nebo lahviček s médii.
Zjednodušte svůj pracovní postup pomocí naší řady příslušenství pro testování sterility, které je k dispozici pro přípravu a ředění vzorků. Zařízení Steridilutor® NEO nabízí sestavu hadiček a jehel pro rozpouštění prášků nebo pro přenos tekutin. Steritest® odvzdušňovací jehly se používají k odvzdušňování skleněných lahviček s pryžovými septy a pevných plastových lahviček, případně lahviček s médii. Jehly lze také použít pro kvalifikaci sterility a podpory růstu šarží médií.
Příprava a ředění vzorků
Loading
Přenos kapalin
Loading
Sterilní ventilační jehly
Loading
Řešení pro odběr vzorků pro zkoušky stálosti
Vodicí jehla a bezjehlový ventil pro testování sterility roztoků namontovaných na kanystrech Steritest® NEO.
Během inkubačního procesu zařízení Steritest® NEO Devices pro zkoušení sterility podle předpisů může být nutné přistupovat k nádobě za účelem subkultivace, reinkubace nebo identifikace mikroorganismů v zakaleném médiu. Zásadní je zajistit, aby sterilita zůstala během těchto postupů neporušená a neohrožená. Montáž vodicí jehly nebo bezjehlového ventilu na nádobku pomůže zvýšit bezpečnost při provádění tohoto úkolu. 
Loading
Kompletní řešení pro testování sterility pro naprostou jistotu
Objevte naše kompletní portfolio testování sterility založené na více než 50 letech zkušeností a odborných znalostí. Naše široká škála přístrojů a čerpadel spolu se sterilními kultivačními médii a oplachovými tekutinami vám pomůže zachovat soulad s předpisy, ať už používáte membránovou filtraci nebo metody přímé inokulace. Snižte pracovní zátěž spojenou s testováním sterility a soustřeďte se na kritické laboratorní činnosti díky našemu rozšířenému portfoliu služeb Steritest®. Zkušení aplikační a validační inženýři vám pomohou při vývoji metod a jejich validaci v rámci mikrobiologické laboratoře QC. Poskytnou také základní i pokročilá technická školení o testování sterility, a to osobně nebo na dálku.