Merck
Testování sterility
Testování sterility je klíčovým požadavkem GMP, jehož cílem je potvrdit, že farmaceutické výrobky, zdravotnické prostředky, biologické přípravky a buněčné a genové terapie neobsahují životaschopné mikroorganismy před podáním pacientovi. Neúspěšný test sterility – ať už se jedná o skutečný pozitivní výsledek, nebo o falešný výsledek – má závažné důsledky: stažení výrobků z trhu, rizika pro bezpečnost pacientů a nákladná šetření ze strany regulačních orgánů.
Vzhledem k tomu, že se standardy lékopisů vyvíjejí a regulační kontrola se zpřísňuje, musí moderní programy testování sterility řešit tři vzájemně propojené výzvy: metodickou přesnost, integritu dat a rychlost uvolnění na trh. Porozumění dostupným metodám testování sterility, jejich regulačním rámcům a nejnovějším pokrokům v oblasti digitálních pracovních postupů a rychlých mikrobiologických metod je zásadní pro každou laboratoř kontroly kvality fungující v souladu s GMP.
Od výběru správné zkušební metody pro váš výrobek a formát balení až po splnění měnících se regulačních požadavků týkajících se integrity dat a rychlosti uvolnění na trh vás tato příručka provede všemi klíčovými aspekty testování sterility. 
Vybrané kategorie
Spotřební materiál, živná média a přístroje pro testování sterility
Spotřební materiál, živná média a přístroje pro testování sterility
Laboratorní přístroje a spotřební materiál pro testování sterility v rámci mikrobiologické kontroly kvality: Média pro testování sterility, čerpadla, zařízení a příslušenství.
Nakupovat produkty
Testování na pyrogeny
Testování na pyrogeny
Zajištění bezpečnosti: Testování na pyrogeny je pro léčiva a zdravotnické prostředky zásadní. Test aktivace monocytů (MAT) detekuje endotoxiny i neendotoxinové pyrogeny.
Nakupovat produkty
Mikrobiální filtrace
Mikrobiální filtrace
Zkraťte dobu potřebnou k získání výsledků díky rychlým mikrobiologickým testům s využitím našich kompletních systémů membránové filtrace, které se používají při testování mikrobiální zátěže, analýze potravin a nápojů a mikrobiologickém testování konopí.
Nakupovat produkty
Metody testování sterility farmaceutických přípravků
Testování sterility farmaceutických přípravků podle lékopisů se řídí normami USP <71>, Ph. Eur. 2.6.1 a JP <4.06>, které vyžadují kultivaci vzorků ve dvou samostatných živných médiích po dobu 14denní inkubace. K zajištění komplexního pokrytí mikroorganismů se používají dvě kultivační média: tekuté thioglykolátové médium (FTM) pro anaerobní a aerobní bakterie (inkubované při teplotě 32,5 °C) a sójovo-kaseinové médium (SCDM), nazývané také trypticase-sójový bujón (TSB), pro aerobní bakterie a houby (inkubované při teplotě 22,5 °C). Jakákoli zákalnost pozorovaná po inkubaci naznačuje potenciální mikrobiální kontaminaci a musí být prošetřena.
Jsou uznávány dvě metody uvedené v lékopisech: membránová filtrace a přímé naočkování. Volba metody závisí na povaze přípravku, formátu jeho balení a jeho fyzikálně-chemických vlastnostech. Pokud to povaha přípravku dovoluje, je metodou volby membránová filtrace, jak uvádějí USP <71>, Ph. Eur. 2.6.1 a JP <4.06>, a to díky její vyšší citlivosti a schopnosti odstranit inhibiční látky. Přímé naočkování zůstává použitelné v případech, kdy není filtrace proveditelná.
Zatímco 14denní inkubační doba zůstává lékopisným standardem, rychlé mikrobiologické metody (RMM) založené na technologii bioluminiscence ATP jsou regulačními orgány stále častěji akceptovány u produktů s krátkou dobou trvanlivosti, včetně buněčných a genových terapií. Nová kapitola USP <73> – „Mikrobiologické metody založené na ATP bioluminiscenci pro detekci kontaminace v přípravcích s krátkou dobou trvanlivosti“ – poskytuje jasný regulační rámec pro zavedení RMM a pro validaci a implementaci této technologie s účinností od srpna 2025.
Bez ohledu na zvolenou metodu platí požadavky na integritu dat stejně pro všechny pracovní postupy při testování sterility: všechna testovací data musí být plně sledovatelná, připravená k auditu a v souladu s ALCOA++, 21 CFR část 11 a přílohou 11 EU – od přijetí vzorku až po zaznamenání konečného výsledku.
Testování sterility pomocí membránové filtrace
Vyhledávání dokumentů
Hledáte konkrétnější informace?
Využijte naše vyhledávání dokumentů, kde najdete technické listy, certifikáty a technickou dokumentaci.
Vyhledat dokumenty
Díky více než 50 letům zkušeností jako průkopník v oboru nabízí řešení Steritest® spolehlivé a bezpečné testování sterility, které poskytuje důvěryhodné výsledky. Membránová filtrace je předepsanou metodou volby pro filtrovatelné farmaceutické přípravky podle norem USP <71>, Ph. Eur. 2.6.1 a JP <4.06>. Vzorek prochází membránovým filtrem o velikosti pórů 0,45 µm, kde jsou mikroorganismy zadrženy a následně kultivovány na vhodných živných médiích.
Tato metoda nabízí oproti přímému naočkování klíčové výhody:
  • Vyšší citlivost — celý vzorek nebo směs vzorků se filtruje přes jedinou membránu
  • Odstranění inhibitorů — antimikrobiální sloučeniny, jako jsou antibiotika nebo konzervační látky, lze před inkubací vypláchnout, čímž se zabrání falešně negativním výsledkům
  • Ochrana uzavřeného systému — moderní filtrační zařízení s uzavřeným systémem zajišťují, že produkt není během testování nikdy vystaven vnějšímu prostředí, což výrazně snižuje riziko vnější kontaminace a neplatných výsledků testů
Použití uzavřených jednorázových membránových filtračních zařízení je považováno za osvědčený postup v prostředích pro testování sterility podle GMP, a to jak v laminárních komorách, tak v izolátorech.
Zkouška sterility metodou přímého naočkování
Při testování sterility přímým naočkováním se malý objem vzorku asepticky přenese do vhodného růstového média a inkubuje se. Ačkoli je tato metoda jednoduchá na provedení, má několik omezení, která by laboratoře měly zohlednit:
  • Snížená citlivost — lze naočkovat pouze malé objemy vzorku, což zvyšuje riziko, že nebude odhalena nízká úroveň kontaminace
  • Interference způsobená zákalem — přirozeně zakalené nebo zbarvené produkty mohou při vizuální prohlídce zakrýt růst mikroorganismů
  • Inhibice antimikrobiálními látkami — produkty s antimikrobiálními vlastnostmi je nutné před inokulací neutralizovat, aby se zabránilo falešně negativním výsledkům
Rychlé mikrobiologické metody (RMM) pro testování sterility
Vzhledem k tomu, že se regulační rámce vyvíjejí tak, aby zohledňovaly inovace, získávají si rychlé mikrobiologické metody (RMM) stále větší uznání jako vědecky ověřené alternativy k tradičním testům sterility podle lékopisů. RMM jsou zvláště relevantní pro produkty s krátkou dobou použitelnosti – jako jsou buněčné a genové terapie, radiofarmaka a biologické přípravky s krátkou dobou použitelnosti –, u nichž je 14denní inkubační doba neslučitelná s termíny uvolnění produktu na trh nebo s harmonogramy léčby pacientů.
Mezi nejzavedenější technologie RMM patří ATP bioluminiscence, která detekuje světlo vyzařované životaschopnými mikroorganismy po reakci s bioluminiscenčním činidlem, což umožňuje rychlou, citlivou a kvantitativní detekci kontaminace. Na rozdíl od tradičních metod založených na inkubaci nahrazuje ATP bioluminiscence subjektivní vizuální hodnocení zákalu kvantitativním měřením pomocí přístrojů, což umožňuje dřívější a reprodukovatelnější interpretaci výsledků.
Zavedení normy USP <73> – „Mikrobiologické metody založené na ATP bioluminiscenci pro detekci kontaminace v produktech s krátkou trvanlivostí“, platné od srpna 2025 – představuje významný regulační milník, který laboratořím poskytuje jasný lékopisný rámec pro zavádění a validaci testování sterility založeného na RMM. To doplňuje norma USP <1071>, která poskytuje širší pokyny k zavádění a validaci rychlých mikrobiálních metod.
Metody RMM jsou vhodné nejen pro testování sterility konečného produktu, ale také pro monitorování mikrobiální zátěže v průběhu celého výrobního procesu, čímž laboratořím nabízejí univerzální a normám vyhovující řešení pro celou řadu aplikací v oblasti kontroly kvality.
Systém Milliflex® Rapid System 2.0 je plně v souladu s požadavky normy USP <73> a umožňuje vaší laboratoři zavést validovaný a normám vyhovující pracovní postup testování sterility založený na metodách RMM — s dodáním výsledků do 5 dnů.
Integrita dat a správa dat při testování sterility
Výsledek testu sterility je spolehlivý pouze do té míry, do jaké jsou spolehlivá data, na nichž je založen — a regulační orgány po celém světě kladou integritu dat do centra dodržování mikrobiologických požadavků GMP. Kromě metodiky se stejná důležitost přikládá také způsobu, jakým jsou údaje o testování sterility generovány, zaznamenávány a uchovávány po celou dobu životního cyklu testu. Regulační orgány, včetně FDA, EMA a PMDA, vyžadují, aby všechna laboratorní data splňovala zásady ALCOA++: údaje musí být přiřaditelné (Attributable), čitelné (Legible), souběžné (Contemporaneous), originální (Original) a přesné (Accurate), přičemž se kladou další požadavky na úplnost, konzistenci a dostupnost.
V USA definuje předpis 21 CFR část 11 požadavky na elektronické záznamy a elektronické podpisy, čímž se digitální dokumentace stává z právního hlediska rovnocennou papírovým záznamům. V Evropě stanovuje příloha 11 směrnice EU odpovídající požadavky na počítačové systémy v prostředích GMP. Tyto předpisy společně stanovují jasný rámec pro integritu dat v laboratořích kontroly kvality, včetně testování sterility: sběr dat v reálném čase, automatické generování auditní stopy a kompletní digitální sledovatelnost od začátku do konce – od identifikace obsluhy a údajů o přístrojích až po informace o vzorcích a konečné výsledky – jsou regulačními orgány při inspekcích GMP stále častěji očekávány a považovány za osvědčené postupy v oboru. Software a mobilní aplikace M-Trace® pomáhají vaší laboratoři splnit tyto regulační požadavky. 
Aplikace testování sterility: Od farmaceutických přípravků po buněčné a genové terapie
Testování sterility je rutinním požadavkem kontroly kvality v široké škále odvětví regulovaných podle zásad správné výrobní praxe (GMP). Zatímco základní principy zůstávají stejné, volba metody, regulační rámec a požadavky na rychlost získání výsledků se v jednotlivých segmentech výrazně liší:
  • Farmaceutické přípravky — včetně injekčních přípravků, očních přípravků a infuzních roztoků — představují největší objem testování sterility a řídí se normami USP <71>, Ph. Eur. 2.6.1 a JP <4.06>
  • Biologické přípravky, biosimilars a vakcíny — sterilní parenterální přípravky vyžadující přísné testování uvolnění šarží podle GMP
  • Zdravotnické prostředky — testování sterility přizpůsobené formátu prostředku s využitím metod přímého přenosu nebo proplachování produktu
  • Buněčné a genové terapie (CGT) a ATMP — produkty s krátkou nebo ultrakrátkou dobou použitelnosti, u nichž jsou rychlé mikrobiologické metody často jedinou schůdnou možností pro rozhodnutí o uvolnění ještě týž den nebo následující den
  • Radiofarmaka — produkty s poločasem rozpadu měřeným v hodinách, u nichž není proveditelná tradiční 14denní inkubace a u nichž se stále častěji vyžadují rychlé mikrobiologické metody (RMM)
  • Tkáňová a regenerativní medicína — potvrzení sterility před transplantací nebo podáním“
Pracovní postupy při testování sterility  
Tradiční postup podle lékopisu — membránová filtrace
Následující postup krok za krokem popisuje test sterility pomocí membránové filtrace prováděný podle USP <71>, Ph. Eur. 2.6.1 a JP <4.06>. 
Příprava testu — Sestavte zařízení pro membránovou filtraci a připojte hadičky k čerpadlu pro testování sterility v kontrolovaném prostředí (laminární digestoř nebo izolátor) 
  1. Opláchnutí membrány/předvlhčení filtru — Membránu předem navlhčete, abyste optimalizovali účinnost filtrace a minimalizovali adsorpci produktu na filtru
  2. Filtrace vzorku — Filtrujte stejné objemy produktu do obou nádob; mikroorganismy jsou zadrženy na membráně
    o velikosti pórů 0,45 µm
  3. Proplachování — Odstraňte inhibiční sloučeniny pomocí validovaného proplachovacího roztoku, abyste zabránili falešně negativním výsledkům
  4. Naplnění kultivačních médií — Naplňte membránová filtrační zařízení sterilními kultivačními médii
    SCDM (TSB) a FTM
  5. Inkubace — 14 dní při 32,5 °C (FTM) a 22,5 °C (SCDM). Tyto teploty představují střední hodnoty lékopisných rozmezí 30–35 °C a 20–25 °C, jak je stanoveno v USP <71>, Ph. Eur. 2.6.1 a JP <4.06>
  6. Vyhodnocení výsledků — Vizuální kontrola zákalu; jakýkoli zákal musí být vyšetřen jako potenciální mikrobiální kontaminace
  7. Digitální záznam zkoušky — Souběžné, automatické zaznamenávání všech kroků zkoušky, činností obsluhy a údajů z přístrojů do jediného auditovatelného elektronického záznamu podporuje soulad s 21 CFR část 11, zásadami integrity dat ALCOA++ a připravenost na regulační inspekce
Popisy jednotlivých kroků jsou v souladu s požadavky lékopisů USP <71>, Ph. Eur. 2.6.1 a JP <4.06>. Krok 8 odráží aktuální regulační očekávání ohledně integrity dat podle 21 CFR část 11 a přílohy 11 EU, která jdou nad rámec požadavků lékopisů.
Pracovní postup pro rychlé testování sterility – bioluminiscence ATP
U produktů s krátkou dobou trvanlivosti – včetně buněčných a genových terapií, radiofarmak a biologických přípravků s krátkou dobou trvanlivosti – je tradiční 14denní inkubační doba často neslučitelná s termíny uvolnění produktu na trh. Rychlé mikrobiologické metody (RMM) nabízejí vědecky ověřenou a regulačními orgány akceptovanou alternativu.
Bioluminiscence ATP je jednou z nejvíce zavedených technologií RMM pro testování sterility. Detekuje světlo vyzařované životaschopnými mikroorganismy po reakci s bioluminiscenčním činidlem, což umožňuje rychlou, citlivou a kvantitativní detekci kontaminace. Nová kapitola USP <73> – „Mikrobiologické metody založené na ATP bioluminiscenci pro detekci kontaminace v přípravcích s krátkou životností“ – poskytuje jasný regulační rámec pro zavedení RMM s účinností od srpna 2025.
Typický postup rychlého testování sterility pomocí ATP bioluminiscence probíhá následovně:
  1. Filtrace vzorku – vzorek se filtruje přes speciální membránu, která zadržuje životaschopné mikroorganismy
  2. Aplikace ATP činidla — Na membránu se nanese bioluminiscenční činidlo, které se váže na životaschopné buňky
  3. Automatická detekce a kvantifikace — Vysoce citlivá detekční kamera zachycuje a kvantifikuje světelné signály pocházející od životaschopných mikroorganismů
  4. Výsledky do 5 dnů — Výsledky jsou k dispozici až o 75 % rychleji než u tradiční 14denní metody podle lékopisu. Skutečná doba do získání výsledků závisí na validované metodě a typu produktu.
  5. Elektronický záznam o testu — Všechny výsledky jsou zaznamenány v plně auditovatelném digitálním záznamu, který je v souladu s 21 CFR část 11
Tento pracovní postup je založen na technologii ATP bioluminiscence, jak je popsána v USP <73>. Krok 5 odráží současné regulační požadavky na integritu dat a elektronické vedení záznamů podle 21 CFR část 11 a přílohy 11 EU.
Systémy RMM využívající bioluminiscenci ATP jsou vhodné jak pro testování sterility, tak pro monitorování biologické zátěže během výroby, čímž laboratořím poskytují univerzální, rychlé a předpisům vyhovující řešení v rámci celého výrobního pracovního postupu.