Kalkulátor pro přípravu 1X fosfátového pufrovaného fyziologického roztoku (PBS)
Příprava 1X PBS podle objemu
Fosfátový pufr (PBS) je izotonický roztok, který se používá v mnoha oblastech biologického výzkumu. Chcete-li připravit 1 l PBS, přidejte 100 ml 10X PBS do 900 ml vody. Tento recept na PBS obsahuje 137 mM NaCl, 2,7 mM KCl, 10 mM Na₂HPO₄ a 1,8 mM KH₂PO₄.
Tato kalkulačka umožňuje přesnou přípravu tohoto 1X PBS promývacího pufru pro jakýkoli objem v mililitrech. Zadejte požadovaný objem, klikněte na tlačítko VYPOČÍTAT a v tabulce se zobrazí množství jednotlivých složek potřebných k přípravě tohoto běžného pufru používaného pro Western blotting a další imunologické testy.
Koncentrace v roztoku 1X PBS:
- NaCl: 137 mM
- KCl: 2,7 mM
- Na₂HPO₄: 10 mM
- KH₂PO₄: 1,8 mM
Kalkulátor receptů PBS
DALŠÍ KALKULAČKY PRO VÝPOČET RECEPTUR PÁSKŮ A ROZTOKŮ PRO METODU WESTERN BLOTTING
Základní roztoky
- 4X pufr pro nanášení vzorků SDS
- 10X fosfátový pufrovaný fyziologický roztok (PBS)
- 10X zásobní roztok tris-pufrovaného fyziologického roztoku (TBS)
- Základní složky pro roztoky k odstranění barvy při Western blotu
Promývací a blokovací pufry
- 1X pracovní roztok tris-pufrovaného fyziologického roztoku (TBS)
- 1X Tris-pufrovaný fyziologický roztok, 0,1 % detergentu Tween® 20 (TBST)
- 1X fosfátový pufr, 0,1 % detergentu Tween® 20 (PBST)
- Blokovací pufr z odtučněného sušeného mléka (NFDM)
- Blokovací pufr s bovinním sérovým albuminem (BSA)