Roztok odtučněného sušeného mléka (NFDM) pro blokování při metodě Western blot
Blokovací pufr z odtučněného sušeného mléka (NFDM) je ideální pro nasycení přebytečných vazebných míst pro proteiny na membránách při metodě Western blotting. Hlavními bílkovinami v mléce jsou kasein a syrovátka. Pro většinu Western blotů obvykle postačuje 1–5 % NFDM. Chcete-li připravit 1% roztok NFDM, smíchejte 1 g NFDM se 100 ml TBST.
Tato kalkulačka umožňuje přesnou přípravu roztoku NFDM v množství postačujícím pro jeden experiment nebo pro celou laboratoř. Zadejte požadovanou koncentraci a objem, klikněte na tlačítko VYPOČÍTAT a v tabulce se zobrazí potřebná množství jednotlivých složek.
Kalkulátor receptů na pufr z odtučněného sušeného mléka
DALŠÍ KALKULAČKY PRO VÝPOČET PŘÍPRAVKŮ A ROZTOKŮ PRO METODU WESTERN BLOTTING
Základní roztoky
- 4× pufr pro nanášení vzorků SDS
- 10X fosfátový pufrovaný fyziologický roztok (PBS)
- 10X zásobní roztok tris-pufrovaného fyziologického roztoku (TBS)
- Základní složky pro Western Blot Roztoky pro odstranění barviva
Promývací a blokovací pufry
- 1X tris-pufrovaný fyziologický roztok (TBS) – pracovní roztok
- 1X Tris-pufrovaný fyziologický roztok, 0,1 % detergentu Tween® 20 (TBST)
- 1X PBS (fosfátový pufrovaný fyziologický roztok)
- 1X fosfátový pufrovaný roztok, 0,1 % detergentu Tween® 20 (PBST)
- Blokovací pufr s hovězím sérovým albuminem (BSA)