12 zásad zelené chemie
Co je to zelená chemie?
Cílem zelené chemie je snížit dopad chemických látek na lidské zdraví a prakticky eliminovat znečištění životního prostředí. Zelená chemie hledá udržitelnější alternativy pro reakční média a zároveň usiluje o zvýšení reakčních rychlostí a snížení reakčních teplot.
12 principů zelené chemie vypracovali v roce 1991 Paul T. Anastas a John C. Warner. Tyto principy lze rozdělit do dvou skupin: „Snižování rizik“ a „Minimalizace dopadu na životní prostředí“. Zelená chemie využívá inovativní vědecká řešení k řešení běžných environmentálních problémů, s nimiž se setkáváme v laboratoři.
Zajímá vás, jak se těchto 12 zásad uplatňuje v praxi? Podívejte se na náš nástroj DOZN™ Quantitative Green Chemistry Evaluator.
12 zásad a příklady produktů
1. Prevence
Je lepší odpadům předcházet, než je po jejich vzniku zpracovávat nebo odstraňovat.
Příklad: Určité protilátky ZooMAb®
2. Úspora atomů
Syntetické metody by měly být navrženy tak, aby maximalizovaly začlenění všech materiálů použitých v procesu do konečného produktu.
Příklad: Přepracovaný produkt XPhos
3. Méně nebezpečné chemické syntézy
Kdykoli je to možné, měly by být syntetické metody navrženy tak, aby používaly a vytvářely látky, které jsou pro lidské zdraví a životní prostředí málo toxické nebo zcela netoxické.
Příklad: Určitá rozpouštědla a stavební bloky
4. Vývoj bezpečnějších chemických látek
Chemické produkty by měly být navrženy tak, aby plnily požadovanou funkci a zároveň minimalizovaly svou toxicitu.
Příklad: Některé protilátky ZooMAb®
5. Bezpečnější rozpouštědla a pomocné látky
Používání pomocných látek (např. rozpouštědel, separačních činidel atd.) by mělo být pokud možno vyloučeno a v případě použití by měly být tyto látky neškodné.
Příklad: Ekologičtější rozpouštědla
6. Návrh s ohledem na energetickou účinnost
Energetické nároky chemických procesů by měly být posuzovány z hlediska jejich dopadů na životní prostředí a ekonomiky a měly by být minimalizovány. Pokud je to možné, měly by být syntetické metody prováděny při okolní teplotě a tlaku.
Příklad: určité protilátky, enzymy atd.
7. Využití obnovitelných surovin
Surovina nebo výchozí materiál by měl být obnovitelný, nikoli nevyčerpatelný, pokud je to technicky a ekonomicky proveditelné.
Příklad: Rozpouštědla na biologické bázi
8. Omezte derivatizaci
Zbytečná derivatizace (použití blokovacích skupin, ochrana/odstranění ochrany, dočasná modifikace fyzikálně-chemických procesů) by měla být minimalizována nebo pokud možno zcela vyloučena, protože tyto kroky vyžadují další činidla a mohou vést ke vzniku odpadu.
9. Katalýza
Katalytická činidla (co nejselektivnější) jsou lepší než stechiometrická činidla.
10. Návrh s ohledem na rozklad
Chemické výrobky by měly být navrženy tak, aby se po skončení své životnosti rozložily na neškodné produkty rozkladu a nezůstávaly v životním prostředí.
11. Analýza v reálném čase za účelem prevence znečištění
Je třeba dále rozvíjet analytické metody, aby bylo možné provádět monitorování a kontrolu v reálném čase přímo během procesu, ještě před vznikem nebezpečných látek.
12. Chemické postupy s nižšími riziky pro prevenci nehod
Látky a jejich forma používaná v chemickém procesu by měly být voleny tak, aby se minimalizovalo riziko chemických nehod, včetně úniků, výbuchů a požárů.