Merck
DomůTestování biologické zátěžeFiltrační systém Milliflex Oasis®
Filtrační systém Milliflex Oasis®
MIKROBIOLOGICKÉ ZKOUŠKY S POUŽITÍM SYSTÉMU MILLIFLEX OASIS®
Membránová filtrace, široce používaná a doporučovaná světovými lékopisy, je metodou volby pro testování vody a biologické zátěže ve farmaceutickém průmyslu. Mikroporézní membrána funguje jako bariéra, která zachycuje mikroorganismy z filtrovatelného vzorku. Filtrace umožňuje zadržení a optimální izolaci mikroorganismů na kultivačních médiích, což vede k získání kvantitativního výsledku.
Společně s našimi zákazníky jsme identifikovali oblasti pro zlepšení laboratorních pracovních postupů a vyvinuli řešení, které zjednodušuje a zabezpečuje váš proces mikrobiálního testování. Systém Milliflex Oasis® zlepšuje pracovní postupy při membránové filtraci a lze jej použít pro analýzu mikrobiální zátěže v produktech nebo pro testování procesní vody. Tento systém je navržen s ohledem na lepší ergonomii pro koncového uživatele, vylepšenou sledovatelnost díky naší nové funkci Milliflex Trace® pro papírové i bezpapírové systémy a čistší a efektivnější proces než u předchozí generace.
Podívejte se na video a zjistěte, jak systém Milliflex Oasis® nabízí komplexní řešení pro váš pracovní postup při mikrobiologickém testování.
Filtrační systém Milliflex Oasis® pro testování biologické zátěže a kvality vody
Systém Milliflex Oasis®
Náš filtrační systém Milliflex Oasis® pro testování vody a biologické zátěže nabízí celou řadu funkcí, které umožňují efektivnější pracovní postupy. Tyto nové funkce usnadňují testování biologické zátěže – ať už jde o produktivitu, spolehlivost, nebo dodržování předpisů:
Nabízíme kompletní řešení pro filtraci a testování, včetně služeb, které zajišťuje bezpečný pracovní postup s maximální propustností:
  • Nezávislé na obsluze
  • Bezdotykový přenos membrány
  • Dokonalý kontakt mezi membránou a destičkou s médiem
  • Barevně označené kultivační destičky a štítky usnadňují identifikaci a minimalizují riziko chyb
  • Rychlé nastavení hardwaru a o 50 % kratší doba filtrace ve srovnání s předchozí generací
  • Připojte až 3 čerpadla a filtrujte 6 vzorků jediným stisknutím tlačítka
  • Díky konstrukci je zkrácena doba dekontaminace a snížena náročnost údržby. Čárové kódy a odnímatelné štítky nahrazují ruční a časově náročné vedení záznamů
  • V souladu s doporučeními USP (Americký lékopis), Ph. Eur. a JP (Japonský lékopis)
  • Štítky s 2D kódem na obalu: Číslo šarže a
    datum expirace lze zkontrolovat a zaznamenat podle pokynů v USP <1117>
  • Odnímatelný štítek na primárním/sekundárním obalu pro
    snadný přepis do záznamových knih
  • Jedinečná identifikace pro každý typ kultivační destičky (R2A-TSA-SDA)
FILTRAČNÍ ČERPADLO MILLIFLEX OASIS® 
Čerpadlo Milliflex Oasis® se skládá z řízeného zdroje vakua a filtračního systému. Díky malým rozměrům, nízké hmotnosti a snadné dekontaminaci je čerpadlo určeno pro použití v biologických bezpečnostních skříních, izolátorech a laminárních digestořích. Díky funkci Milliflex Microlite® je ovládání zařízení intuitivní a údržba snadná. 
Membránové filtrační čerpadlo pro testování biologické zátěže a vody
Filtrační čerpadlo Milliflex Oasis®
  • Žádná křížová kontaminace: Zpětný ventil umístěný ve snímatelné filtrační hlavě zabraňuje případné kontaminaci membrány.
  • Vysoká propustnost: Jediným úkonem můžete spustit až 6 souběžných filtrací připojením 3 čerpadel pomocí standardního napájecího zdroje a propojovacích kabelů.
  • Malé rozměry: Nízká výška filtračních jednotek výrazně zvyšuje pohodlí při práci.
  • Rychlospojky: Není nutná žádná kalibrace, stačí zapojit rychlospojky pro napájení i odtokovou hadici. Jediným tlačítkem spustíte i zastavíte čerpadlo.
FILTRAČNÍ LÍVEK MILLIFLEX OASIS®
Filtrační trychtýř Milliflex Oasis® díky jedinečné konstrukci odtokového systému standardizuje jednotlivé kroky manipulace a zkracuje dobu filtrace. Funkce Milliflex Protact® chrání vaše vzorky před sekundární kontaminací a optimalizuje kontakt membrány s agarem, čímž zajišťuje co nejspolehlivější výsledky. Náš patentovaný bezdotykový přenos membrány zvyšuje spolehlivost výsledků nezávisle na obsluze.
Seznamte se s bezdotykovou technologií přenosu membrány Milliflex Oasis®, která zabraňuje nesprávným výsledkům způsobeným sekundární kontaminací a zajišťuje optimální kontakt membrány s povrchy agaru. Podívejte se na video a zjistěte, jak tento inovativní systém usnadňuje laboratornímu personálu dosahování konzistentních a spolehlivých výsledků.
  • Bezdotykový přenos membrány: Konvexní tvar membrány zajišťuje bezdotykový přenos do kultivačního média.
  • Přesný objem vzorku: Průhledný trychtýř s viditelnými ukazateli hladiny zajišťuje, že je odfiltrován správný objem vzorku.
  • Snadné oddělení nálevky: Jednoduchým stiskem lze nálevku oddělit od membrány.
  • Stohovatelné podnosy na nálevky: Osm nálevek je upevněno na podnosu v ochranném sáčku, který lze oddělit a stohovat, čímž se ušetří místo.
  • Integrovaná podpora membrány: Integrovaná podpora na dně trychtýře umožňuje rychlejší manipulaci a chrání membránu před sekundární kontaminací.
  • Ochrana vzorku: Odklápěcí víčko na trychtýři chrání vzorek a snižuje počet manipulačních kroků.
KULTIVAČNÍ MÉDIA MILLIFLEX OASIS®
Naše kultivační destičky jsou navrženy tak, aby zajišťovaly dokonalý kontakt mezi membránou a kultivačním médiem. Součástí systému Milliflex Rack & Stack® je uzamykatelné víko pro bezpečnou přepravu a inkubaci. Tyto inovace jsou společně navrženy pro optimální izolaci mikroorganismů.
Kultivační destičky pro použití se systémem Milliflex Oasis® pro testování biologické zátěže
Filtrační desky Milliflex Oasis®
  • Miska s kultivačním médiem s barevným označením: Miska s kultivačním médiem je opatřena barevným označením, které usnadňuje kontrolu v každé fázi testování.
  • Uzamykatelná sestava: Desky s médiem lze stohovat a uzamknout, což zajišťuje bezpečnou přepravu a šetří cenný prostor v inkubátoru. Prázdný podnos s trychtýřem lze také použít jako inkubační stojan.
  • Uzamykatelné víčko: Víčko trychtýře lze použít k uzamčení destičky s živným médiem, která je připravena k inkubaci. Po uzavření je destička s živným médiem uzamčena a zajištěna.
  • Dlouhá trvanlivost: Pokud zůstávají desky neotevřené, zůstávají utěsněné – na rozdíl od standardních Petriho misek –, což omezuje kondenzaci a vysychání a prodlužuje dobu skladování.
Systém pro rychlou detekci mikroorganismů určený k testování biologické zátěže a vody
Systém Milliflex® Quantum pro rychlou detekci
METODY RYCHLÉ DETEKCE MIKROORGANISMŮ
Systém Milliflex® Quantum může dále zvýšit produktivitu laboratoří kontroly kvality tím, že zkrátí dobu potřebnou k získání výsledků až na jednu třetinu oproti tradičním metodám, což umožňuje rychlejší uvolnění produktů nebo přijetí nápravných opatření. Dokonale spolupracuje se systémem Milliflex Oasis®.
SLUŽBY SYSTÉMU MILLIFLEX OASIS®
Během naší dlouhé historie, kdy jsme sloužili farmaceutickému průmyslu tím, že jsme vyvíjeli a zdokonalovali průkopnická řešení, jsme získali odborné znalosti v oblasti regulace a technologií, díky nimž můžeme nabízet špičkové služby.
Naši zkušení vědci a inženýři poskytují komplexní služby, které zajišťují soulad s předpisy, stejně jako optimální průběh testovacích procesů a výkon zařízení, a to prostřednictvím našich služeb v oblasti validace, školení a údržby.
Filtrační čerpadlo
Loading
Filtrační nálevka
Loading
Kultivační média
Loading
Příslušenství Milliflex Oasis®
Loading