Merck
KezdőlapApplicationsGenomicsKlónozás és expresszió
Klónozás és expresszió
Rekombináns fehérje expressziója emlőssejtekben
Rekombináns fehérje expressziója emlőssejtekben
A klónozási és génexpressziós technológiákat a kutatók különböző területeken használják a biológiai kérdések széles körének vizsgálatára, beleértve a génműködés megértését, a molekuláris útvonalak elemzését, az embrionális fejlődést, a betegségek kutatását, valamint a biológiai és terápiás készítmények biológiai feldolgozását, hogy csak néhányat említsünk. A gén vagy genetikai szekvencia azonosítása után a kutatóknak a konkrét alkalmazási igény alapján kell kiválasztaniuk a legjobb molekuláris klónozási stratégiát és sejtalapú fehérje-expressziós rendszert. A CRISPR technológiával történő génexpresszióval vagy az RNAi reagensekkel történő géncsendesítéssel kapcsolatos további információkért kérjük, látogasson el gén-expresszió és géncsendesítés oldal.  
Kiemelt kategóriák
Hőmérő, amely egy üvegedényben lévő tiszta kék folyadék hőmérsékletét méri.
Biológiai pufferek
A nagy tisztaságú biológiai pufferek széleskörű portfóliója különböző formulákban és kiszerelésekben kiváló oldatstabilitást és pH-szabályozást biztosít a bioprocessz munkafolyamatok alkalmazásai során.
Termékek megtekintése
Közelkép egy kék megvilágítású laboratóriumi környezetről. A fókusz egy kis, izzó, téglalap alakú tárgyon van, amely rózsaszínes-vöröses fényt bocsát ki. A tárgy egy másik, sötét felületű berendezés tetején helyezkedik el.
Agaróz
Az agaróz termékek széles választékát kínáljuk különböző gélerősségekkel, olvadási hőmérsékletekkel, gélesedési hőmérsékletekkel és elektroendozmózis (EEO) szintekkel az Ön kutatási alkalmazásainak támogatására.
Az agaróz termékek széles választékát kínáljuk.
Termékek megtekintése
Fehérjeexpressziós vektorok
A plazmidok vagy fehérjeexpressziós vektorok olyan kör alakú DNS-darabok, amelyek számos funkcionális elemet tartalmaznak a kívánt fehérje klónozásához és expressziójához. A megfelelő expressziós vektor kiválasztását részben a fehérje típusa, a fehérjét expresszálni szándékozó szervezet, valamint a konkrét alkalmazás és a kutató által megválaszolni kívánt tudományos kérdések határozzák meg. A rendelkezésre álló expressziós vektorok széles választéka lehetővé teszi a kutatók számára, hogy kiválasszák, melyik klónozás, klónszelekció és fehérjeexpressziós elem a legalkalmasabb a vizsgálatukhoz. Miután kiválasztották a kívánt génszekvenciát és az expressziós vektort, a kutatók általában nukleázokat használnak a vektor specifikus helyeken történő precíz vágásához, hogy lehetővé tegyék a kívánt genetikai szekvencia in-frame klónozását és végső soron a gazdaszervezetben történő kifejeződését. Fontos, hogy a kutatók általában kémiailag kompetens sejteket és bakteriális transzformációt használnak a rekombináns DNS-plazmidok befogadására, mivel ezek -70 °C-on fagyasztva tárolva stabilak.
Hogyan transzfektáljuk a sejteket
A sejtek transzfekciója a DNS vagy RNS, illetve fehérjék eukarióta sejtekbe történő bevitelének folyamatát jelenti. A kutatók számára számos fizikai, kémiai és biológiai technológia áll rendelkezésre a fehérjeexpressziós munkafolyamat ezen részének elvégzéséhez. A kutatók általánosan használják a fizikai módszereket, például az elektroporációt, vagy a kémiai módszereket, beleértve a kalcium-foszfátot (CaPi), a polietilénimint (PEI) és a lipofekciós reagenseket. A tudósok rendelkezésére állnak a vírusos transzdukciós rendszerek is, beleértve a lentivirális, onkoretrovirális és adenovirális rendszereket. A vírusos átviteli módszerek használata azonban gyakran további elkülönítést és megfigyelést igényel biológiai biztonsági okokból.
Protein expressziós rendszerek
A kutatók különböző organizmusokat használnak az őket érdeklő fehérjék expressziójára. A kutatók általában baktériumokat használnak, mivel hatékonyan veszik fel az expressziós vektorokat, gyors megduplázódási idővel rendelkeznek, és optimális körülmények között nagy mennyiségű rekombináns fehérjét képesek előállítani. Mivel azonban a baktériumok prokarióta szervezetek, nem képesek a fehérjék poszttranszlációs módosítására, amelyre egyes fehérjéknek szükségük van. Az eukarióta sejtek, beleértve az élesztő és emlős sejtvonalakat, megkönnyítik a fehérjék poszt-transzlációs módosítását (módosításait), és a kutatók általánosan használják őket. A rekombináns fehérjék expressziójához legmegfelelőbb sejtvonal és a fehérjeexpressziós stratégia kiválasztása nagymértékben függ a konkrét alkalmazási igényektől és a tudós által megválaszolni kívánt kérdésektől.