Bakteriális transzformációs protokollok
A transzformáció a molekuláris klónozás kulcsfontosságú folyamata, amelynek során rekombináns DNS-molekulák többszörös kópiáját állítják elő. A szabad, extracelluláris genetikai anyag felvételének képessége az előfeltétele annak, hogy a baktériumok kompetens sejtjei transzformáción menjenek keresztül. A cél egy rekombináns plazmid érdeklődésre számot tartó szekvenciájának replikációjának elérése.
1. ábra.Átalakulás
A transzformáció megkezdése előtt:
- Készítsen LB agarlemezeket, és hagyja megdermedni. Ha előre kiöntött lemezeket használunk, gondoskodjunk arról, hogy a lemezek 37 °C-ra legyenek felmelegítve.
- A plazmid DNS-ben található antibiotikum-markertől függően keverjük be a megfelelő antibiotikumot az LB-agarba.
- Ha a rekombinánsok kék/fehér szűrésére van szükség, adjunk 1 mM IPTG-t, 300 µg/ml S-Gal-t vagy 40 µg/ml X-Gal-t és 500 µg/ml vasammónium-citrátot az LB-agarba.
- Ha elektrokompetens sejteket használunk, tegyük az elektroporációs kamrát jégre.
- Fűtsük a vízfürdőt 37 °C-ra.
- A steril SOC táptalajt melegítsük szobahőmérsékletre (vagy 20-25 °C-ra vízfürdőben).
A kémiailag kompetens sejtek felhasználásával történő transzformáció protokollja
Szükséges, de nem biztosított anyagok:
Standard transzformációs protokoll
- Visszük át a szükséges számú csövet a -70 °C-os fagyasztóból nedves jégre. Ha szükséges, tegyen bele egy további csövet a kontroll DNS-hez
- Hagyja a sejteket 5 percig felolvadni. Óvatosan kopogtassa meg többször a csöveket, hogy egyenletes szuszpenziót kapjon
- A kontrollhoz: Adjunk 1 µl (10 ng) pUC19 kontroll DNS-t az egyik csőbe. Óvatos kopogtatással keverje össze, és tegye jégre
- Adjon 1 ng-50 ng tisztított plazmid DNS-t közvetlenül a többi csőben lévő sejtekhez. Keverjük össze gyengéd kopogtatással, és tegyük jégre
- Inkubáljuk a sejteket jégen 30 percig
- Transzferáljuk a sejteket 37°-os hőmérsékletre. C-os vízfürdőbe pontosan 45 másodpercig
- Transzferálja a sejteket jégre 2 percre
- Adjon SOC médiumot minden csőbe. A sejteket helyezze át steril polipropilén csövekbe, és lazítsa meg a kupakokat, hogy megkönnyítse a tenyészetek levegőztetését
- Inkubálja a sejteket rázó inkubátoron (225-250 rpm) 37° C-on 1 órán át
- Pipettázzon 10-100 µl-t minden transzformált sejtszuszpenzióból LB agar lemezre szelekciós antibiotikummal, és terítse szét steril szórófejjel /li>
- Inkubáljuk a lemezeket 37 °C-on egy éjszakán át
- Válasszuk ki a kolóniát (kolóniákat) és tenyésztsük ki szükség szerint
- Iszolváljuk a plazmid DNS-t minden egyes tenyészetből
- Izoláljuk a plazmid DNS-t /li>
- Kultúráztassuk a preferált klónokat
- Feldolgozzuk a plazmid DNS-t restrikciós enzimek segítségével; gélelektroforézissel válasszuk szét
A transzformáció protokollja elektrokompetens sejtek felhasználásával
Szükséges, de nem biztosított anyagok:
Standard transzformációs protokoll
- Visszük át a szükséges számú csövet a -70 °C-os fagyasztóból nedves jégre. Ha szükséges, tegyen bele egy további csövet a kontroll DNS-hez.
- Hagyja a sejteket 5 percig felolvadni. Óvatosan kopogtassa meg többször a csöveket, hogy egyenletes szuszpenziót kapjon.
- Transzferálja az SOC tápfolyadékot a tenyésztőcsövekbe, egyet-egyet minden egyes transzformációs reakcióhoz, és hagyja szobahőmérsékleten.
(Az SOC tápfolyadék mennyisége a következő lépésben hozzáadandó sejtek mennyiségétől függ. A végső térfogatnak a kompetens sejtekkel és a SOC táptalajjal együtt 1000 µl-nek kell lennie) - Tegye jégre az 1 mm-es standard küvettákat és a steril mikrocentrifugacsöveket, egyet-egyet minden egyes transzformációs reakcióhoz.
- A kompetens sejteket helyezze át hűtött mikrocentrifugacsövekbe. Használjon 40 µl sejtet a 80 µl-es csomagból és 50 µl sejtet a 100 µl-es csomagból.
- A kontrollhoz: Adjon 1 µl 1-5 hígított pUC19 kontroll DNS-t egy csőbe.
- Készítsen 1-5-szörös hígítást a DNS-ből vagy a ligációs keverékből TE pufferben. Adja hozzá a mikrofúziós csövekhez.
- Pipettázza a DNS és a sejtek keverékét hűtött 1 mm-es küvettába.
- Állítsa be az elektroporátort 25 kV/cm térerősségre 6 ms időtartamra, és kezelje a sejteket.
- Vegye ki a sejteket a küvettákból, és adja hozzá a SOC médiumot tartalmazó csövekhez.
- Inkubáljuk a sejteket rázó inkubátoron (225-250 rpm) 37 °C-on 1 órán keresztül
- Pipettázzunk 10-100 µl-t minden transzformált sejtszuszpenzióból LB agar lemezekre szelekciós antibiotikummal, és szórjuk szét steril szórófejjel.
- Inkubáljuk a lemezeket 37 °C-on egy éjszakán át.
- Válasszunk ki egy kolóniát és tenyésztsük ki szükség szerint.
- Iszolváljuk a plazmid DNS-t minden egyes tenyészetből.
- Feldolgozzuk a plazmid DNS-t restrikciós enzimek segítségével; gélelektroforézissel válasszuk szét.
- Kultiváljuk a preferált klónokat.
Fontos tippek a transzformációs folyamat optimalizálásához:
- Visszaigazolja, hogy a sejtek még mindig fagyasztva vannak, és a szárazjég még mindig jelen van az átvételkor.
- A maximális transzformációs hatékonyság érdekében használjon fenoltól, etanoltól, fehérjéktől, sótól vagy detergensektől mentes, jó minőségű DNS-mintát. Elektrokompetens sejtek használata esetén a DNS magas sótartalma nagyfeszültségnél ívképződéshez vezet, ami károsíthatja a mintát és a berendezést.
- A transzformációhoz kiváló minőségű reagenseket tartalmazó ligációs reakciókban lévő DNS használható. A DNS-ligázt nem kell inaktiválni.
- A kompetens sejteket mindig tartsa jégen; kerülje el a sejtek véletlen felmelegedését.
- A sejtek egyenletes szuszpenziójának elérése érdekében óvatosan csapolja meg a csöveket. Ne keverje vortex vagy pipetta segítségével.
- A LB agar lemezeket melegítse 37 °C-ra az optimális kolónia növekedés érdekében.
- Elektroporátor beállítások az elektrokompetens sejtek felhasználásával történő transzformációhoz:
- BTX ECM 630 modell: HV üzemmód, 2,5 kV, 25 µF, 100 Ω, 1 mm-es küvetta
- BioRad Gene Pulser: 2,5 kV, 25 µF, 100 Ω, 1 mm-es küvetta
Anyagok
Loading
Hivatkozások
1.
Sambrook J, Fritsch E, Maniatis T. 1989. Molecular cloning: a laboratory manual.. New York: Cold spring harbor laboratory press.
2.
Dubnau D. 1999. DNA Uptake in Bacteria. Annu. Rev. Microbiol.. 53(1):217-244. https://doi.org/10.1146/annurev.micro.53.1.217
3.
Lorenz MG, Wackernagel W. 1994. Bacterial gene transfer by natural genetic transformation in the environment.. 58(3):563-602. https://doi.org/10.1128/mmbr.58.3.563-602.1994