Merck
Epigenetika
Ilustrasi mekanisme epigenetik yang melibatkan metilasi DNA, modifikasi histon, dan regulasi RNA.
Mekanisme Epigenetik
Bidang epigenetika telah menjadi fokus utama bagi para ilmuwan yang meneliti kanker, penyakit neurodegeneratif, dan kecanduan. Mekanisme epigenetika melibatkan aktivasi atau penekanan sementara terhadap ekspresi gen. Menariknya, perubahan-perubahan ini dapat diturunkan dari generasi ke generasi, meskipun tidak mengubah urutan DNA secara permanen. Tiga mekanisme utama epigenetika adalah metilasi DNA, modifikasi histon, dan regulasi RNA.
Kategori Unggulan
Peralatan laboratorium yang digunakan dalam penelitian biokimia karbohidrat, termasuk monosakarida, disakarida, oligosakarida, dan polisakarida.
Biologi Kimia
Produk-produk biologi kimia kami yang terdepan di pasar menawarkan solusi ahli dan praktis untuk biokonjugasi, serta sintesis biomolekul dan peptida.
Lihat Produk
Sel ES manusia H9 yang diwarnai dengan alkali fosfatase (AP)
Sel Punca
Produk-produk yang telah memenuhi standar untuk sel ES dan iPS menawarkan solusi kultur yang andal bagi para peneliti sel punca, termasuk media kultur dan alat diferensiasi.
Lihat Produk
Metilasi DNA
Metilasi DNA adalah mekanisme epigenetik yang paling dikenal. Proses ini umumnya melibatkan enzim metiltransferase yang membantu penambahan gugus metil pada posisi kelima sitosin (C5). Penambahan ini terutama terjadi pada dinukleotida sitosin-fosfat-guanin (CpG). Namun, metilasi non-CpG juga dapat terjadi. Analisis metilasi DNA sering dilakukan untuk membantu memahami ekspresi gen. Contoh analisis jenis ini meliputi kuantifikasi metilasi melalui pencernaan DNA yang dilanjutkan dengan analisis menggunakan HPLC, spektrometri massa, atau konversi natrium bisulfat yang diikuti dengan sekuensing dan analisis PCR.
Modifikasi
Histon
Modifikasi histon merupakan mekanisme epigenetik klasik lainnya. Mekanisme ini melibatkan berbagai cara mengubah histon melalui asetilasi, metilasi, fosforilasi, dan mekanisme lain yang memengaruhi ekspresi gen. Histon adalah protein yang, bersama dengan DNA, membentuk nukleosom. Kumpulan nukleosom membentuk kromatin yang menyusun kromosom. Secara umum, modifikasi histon terjadi pada ekor N-terminal histon dengan proporsi tinggi asam amino lisin atau arginin. Salah satu cara untuk mempelajari regulasi epigenetik ini adalah melalui penggunaan uji imunopresipitasi kromatin (ChIP).
Regulasi
RNA
Pengetahuan mengenai regulasi RNA masih lebih sedikit dibandingkan dengan mekanisme epigenetik lainnya. Sinyal RNA diyakini berperan dalam epigenetik melalui regulasi struktur kromatin. Para peneliti sedang menyelidiki bagaimana mRNA dan khususnya RNA non-koding, seperti RNA non-koding panjang (lncRNA) dan mikroRNA, mengatur ekspresi gen. Selain itu, uji Chromatin isolation by RNA purification (ChIRP) atau RNA immunoprecipitation (RIP) dapat digunakan untuk memahami hubungan antara kromatin dan RNA serta peran RNA dalam epigenetika.
Pencarian Dokumen
Mencari Informasi yang Lebih Spesifik?
Kunjungi fitur pencarian dokumen kami untuk mendapatkan lembar data, sertifikat, dan dokumentasi teknis.
Cari Dokumen