Merck
Teknik Sintesis Polimer
Struktur kimia polimer plastik nilon dengan atom-atom yang direpresentasikan sebagai bulatan dalam kode warna konvensional: hidrogen (putih), karbon (abu-abu), oksigen (merah). Polimer plastik nilon (nilon-6,6), struktur kimiawi - fragmen linier.
Polimer adalah kelas material yang terdiri dari unit kimia kecil yang berulang. Blok pembangun atau unit berulang dalam polimer disebut monomer. Polimerisasi, atau sintesis polimer, adalah reaksi kimia di mana monomer digabungkan melalui ikatan kovalen untuk membentuk struktur polimer. Panjang rantai polimer dicirikan oleh jumlah unit berulang dalam rantai, yang disebut sebagai derajat polimerisasi (DP). Berat molekul polimer adalah hasil kali antara berat molekul unit berulang dan DP. Sifat dasar yang melekat pada polimer terutama bergantung pada berat molekul, struktur (linier atau bercabang), dan DP.
Kategori Unggulan
Contoh struktur molekul polimer
Alat Polimerisasi
Kami menyediakan alat polimerisasi yang andal untuk memulai dan memanipulasi reaksi kimia monomer untuk membentuk rantai atau jaringan polimer dengan sifat spesifik untuk beragam aplikasi.
Belanja Produk
Struktur kimia polietilen glikol ditulis sebagai rumus kimia C2H4O
Polietilen Glikol (PEG dan PEO)
Temukan pilihan polietilen glikol (PEG) dan turunan PEG kami dalam berbagai macam berat molekul untuk semua kebutuhan dan aplikasi PEGilasi Anda.
Belanja Produk
Botol polimer biomedis warna-warni yang diisi dengan pipet
Polimer Biomedis
Kami menawarkan berbagai macam polimer biomedis alami dan sintetis dengan sifat-sifat canggih yang cocok untuk semua aplikasi biomedis Anda.
Belanja Produk
Tetesan air pada polimer superhidrofobik biru
Polimer Hidrofobik
Jelajahi portofolio polimer hidrofobik serbaguna kami untuk mendukung aplikasi adhesi, pelapisan, serat, film, plastik rekayasa, dan biomedis Anda.
Belanja Produk
Berdasarkan jenis reaksi kimia yang terlibat, polimerisasi dikelompokkan menjadi dua jenis, yang dikenal sebagai polimerisasi kondensasi dan adisi. Dalam polimerisasi kondensasi atau polimerisasi pertumbuhan langkah, reaksi kondensasi terjadi antara dua monomer bi-fungsional atau tri-fungsional yang berbeda untuk menghasilkan polimer, di mana molekul kecil, sering kali air, dieliminasi dari reaksi. Selain itu polimerisasi, atau polimerisasi pertumbuhan rantai, pertumbuhan polimer terjadi dengan menambahkan monomer ke situs aktif pada rantai polimer dengan regenerasi situs aktif pada akhir setiap langkah pertumbuhan. Inisiator diperlukan untuk menghasilkan spesies inisiator dengan pusat reaktif. Pusat reaktif dapat berupa radikal bebas, kation, anion, atau kompleks organologam.
Karakteristik polimer sangat bergantung pada jenis monomer dan metode polimerisasi yang digunakan untuk sintesis. Polimerisasi radikal hidup, juga disebut sebagai polimerisasi radikal terkendali (CRP), memungkinkan kontrol yang lebih baik terhadap berat molekul polimer, distribusi berat molekul, fungsionalitas, dan komposisi. CRP dapat digunakan dengan berbagai macam monomer vinil untuk membuat polimer dengan sifat yang beragam untuk aplikasi yang berbeda.
Ada tiga teknik CRP yang mendasar:
Polimerisasi radikal transfer atom (ATRP)
Polimerisasi transfer rantai adisi/fragmentasi yang dapat dibalik (RAFT)
Polimerisasi polimerisasi yang dapat dibalik (RAFT)
Polimerisasi polimerisasi yang dapat dibalik (RAFT).Polimerisasi yang dimediasi nitroksida (NMP)
ATRP sangat cocok untuk aplikasi modifikasi permukaan yang mengandalkan hidrofilisitas yang disesuaikan, sifat perekat, atau fungsionalisasi partikel nano. Polimer yang berasal dari RAFT dan ATRP dapat dimodifikasi setelah polimerisasi dan digunakan secara luas di bidang biomedis untuk pengiriman obat dan aplikasi rekayasa jaringan. Kopolimer blok untuk aplikasi biomedis, umumnya dikembangkan dari RAFT atau ATRP. Kopolimer blok, yang dikembangkan dari NMP, sangat penting untuk dispersi pigmen, perangkat memori, dan manufaktur komposit.