Alat Polimerisasi
Polimer adalah bahan yang terdiri dari sejumlah besar subunit berulang, yang disebut monomer. Polimerisasi adalah reaksi kimia antara monomer untuk membentuk rantai atau jaringan polimer. Kemajuan dalam teknologi polimerisasi telah mendorong pengembangan polimer dengan struktur dan sifat yang semakin kompleks, sehingga memungkinkan penelitian baru di bidang biomedis, energi, dan elektronik. Sifat dan kinerja polimer sangat bergantung pada jenis monomer serta alat atau metode polimerisasi yang digunakan dalam sintesisnya.
Kami menyediakan beragam pilihan alat polimerisasi untuk memenuhi berbagai kebutuhan penelitian Anda:
|
|
|
Portofolio monomer kami yang lengkap memungkinkan sintesis berbagai macam polimer dengan struktur, komposisi, dan sifat yang berbeda-beda. Produk-produk kami dikelompokkan berdasarkan gugus fungsionalnya, dan kategori monomer utama meliputi akrilik, alkohol, epoksida, dan amina.
Products
Polimerisasi
radikal terkendali
Polimerisasi radikal terkendali (CRP) memungkinkan kontrol yang lebih baik terhadap berat molekul polimer, distribusi berat molekul, fungsionalitas, dan komposisinya. CRP cocok untuk mengembangkan polimer yang terdefinisi dengan baik dengan sifat-sifat yang diinginkan. CRP dapat digunakan dengan berbagai macam monomer vinil untuk menghasilkan polimer dengan sifat-sifat beragam untuk berbagai aplikasi.
Terdapat tiga teknik CRP dasar:
- Polimerisasi radikal transfer atom (ATRP)
- Polimerisasi Transfer Rantai Penambahan/Fragmentasi yang Dapat Dibalik (RAFT)
- Polimerisasi yang dimediasi nitroksida (NMP)
Kami menawarkan portofolio lengkap monomer vinil dan norbornena, agen RAFT, agen ATRP, serta inisiator NMP untuk berbagai jenis polimerisasi radikal terkendali. Ulasan teknis dan informasi pendukung untuk setiap metode dapat ditemukan dalam Panduan Polimerisasi Radikal Terkendali kami.
Sumber daya terkait
- Brosur: Panduan Polimerisasi Radikal Terkendali
Panduan ini memberikan gambaran mendasar mengenai teknik ATRP, RAFT, dan NMP, serta prosedur dan informasi produk yang terkait untuk menerapkan teknik-teknik tersebut.
- Aplikasi: Inisiator Radikal Bebas
Fotoinisiator adalah senyawa yang secara khusus ditambahkan ke dalam suatu formulasi untuk mengubah energi cahaya yang diserap—baik sinar UV maupun cahaya tampak—menjadi energi kimia dalam bentuk spesies pemicu, yaitu radikal bebas atau kation.
- Artikel: Agen RAFT untuk Membuat Polimer Terfungsionalisasi yang Terdefinisi dengan Baik
Low-cost, high-purity RAFT Agents are vital for industrial RAFT polymerization. We supply effective agents for this technology.
- Artikel: RAFT—Memilih Agen yang Tepat untuk Mencapai Polimerisasi Terkendali
Find reversible addition–fragmentation chain transfer(RAFT) polymerization process, classes of RAFT agents & applications.
- Artikel: Agen RAFT Universal (yang Dapat Diubah) untuk Kopolimer Blok yang Terdefinisi dengan Jelas
Universal (Switchable) RAFT agents allow for the polymerization of both less activated and more activated monomers and are ideal for the synthesis of well-defined block copolymers.
- Artikel: Sintesis Kopolimer Blok Menggunakan Radikal yang Dimediasi Nitroksida
Block copolymer synthesis using a commercially available nitroxide-mediated radical polymerization (NMP) initiator
- High-Purity Monomers & Polymers for Ophthalmic Applications
We offer a continuously expanding selection of high-purity monomers and polymers for ophthalmic applications, along with a full range of initiators, crosslinkers, dyes, and solvents.
- Typical Procedures for Polymerizing via RAFT
We presents an article featuring procedures that describe polymerization of methyl methacrylate and vinyl acetate homopolymers and a block copolymer as performed by researchers at CSIRO.
- Convert to mPAGE™ Gels for Improved Results
RAFT polymerization uses commercial agents to control polymer properties without cytotoxic heavy metals like ATRP.
Webinar terkait
Menjelajahi pendekatan inovatif dalam merancang komonomer yang dapat terpisah untuk berbagai skenario dan aplikasi kopolimerisasi.