Optimasi Reaksi Digital dengan Catalexis
Kimia yang Lebih Cerdas, Hasil yang Lebih Cepat
Bagaimana jika penyaringan katalis dan ligan untuk reaksi cross-coupling yang kompleks dapat dilakukan secara terprediksi, cepat, dan didorong oleh AI, alih-alih mengandalkan alur kerja coba-coba tradisional? Catalexis menghadirkan hal tersebut dengan menggabungkan optimasi katalis berbasis AI, pemodelan Bayesian BayBE, dan pelat fosfin berisi 23 ligan yang telah dikurasi untuk memungkinkan penyaringan yang lebih cerdas dan efisien bagi transformasi seperti aminasi Buchwald-Hartwig dan reaksi Suzuki–Miyaura.
Dirancang untuk kimia meja kerja tradisional maupun eksperimen throughput tinggi (HTE), Catalexis memungkinkan para peneliti menjelajahi ruang reaksi secara digital, mengurangi beban eksperimental, dan mempercepat identifikasi ligan berkinerja tinggi dalam reaksi cross-coupling, serta transformasi sensitif lainnya di mana perubahan parameter sekecil apa pun dapat memengaruhi hasil dan selektivitas.
Bagaimana cara kerja Catalexis?
Langkah 2: Lakukan Reaksi Penyaringan 23 Ligand
Lakukan penyaringan 23-ligan menggunakan substrat dan kondisi yang Anda pilih, dengan menjaga semua variabel tetap konstan. Kompatibel dengan pengaturan manual maupun alur kerja HTE otomatis.
Langkah 3: Unggah Hasil Reaksi Anda ke Portal Catalexis
Unggah hasil reaksi Anda (0–100) ke portal Catalexis dan tukarkan 1 token untuk mendapatkan kandidat ligan terbaik Anda. Tidak diperlukan metadata kimia.
Langkah 4: Membuat Peringkat Ligand Berbasis AI Peringkat Ligand Berbasis AI
Catalexis membandingkan data Anda dengan basis data yang berisi lebih dari 400 ligan dan menyoroti ligan-ligan dengan kinerja terbaik.
Langkah 5: Menjelajahi Ruang Reaksi dengan BayBE
Tentukan parameter reaksi Anda dan biarkan mesin pembelajaran mesin BayBE (Bayesian back-end) mengusulkan eksperimen-eksperimen berikutnya yang paling menjanjikan di dalam ruang kimia Anda, sehingga memungkinkan Anda untuk menjelajahi ruang kimia tersebut dengan lebih efisien daripada pendekatan DOE tradisional.
Langkah 6: Lakukan Optimasi dengan Rekomendasi Terpanduan
Unggah hasil terbaru Anda dan langsung dapatkan saran kondisi selanjutnya untuk terus meningkatkan hasil panen
Langkah 7: Ulangi untuk Mempertajam Hasil
Ulangi langkah 5–6 hingga reaksi Anda mencapai target yang diinginkan, baik itu hasil, tingkat konversi, pembatasan produk sampingan, maupun variabel khusus lainnya.
Mengapa Memilih Catalexis Daripada Penyaringan Katalis Konvensional?
Produk Terkait
Testimoni Pengguna
Temukan bagaimana Catalexis mengubah laboratorium – berikut ini adalah pendapat para ahli kimia mengenai pengalaman mereka:
“Catalexis secara signifikan mempermudah proses optimasi reaksi diaminasi 1,3-diklorobenzena kami, sehingga menghemat waktu dengan menyediakan kumpulan ligan yang telah diseleksi secara cermat untuk disaring. Setelah tiga putaran penyaringan, kami berhasil mengidentifikasi ligan terbaik untuk proses skala industri akhir kami.”
Laboratorium Pengembangan Proses Farmasi dan Bioteknologi
“Ligand-ligand yang diusulkan memberikan hasil yang sangat baik, termasuk beberapa di antaranya yang awalnya tidak terpikirkan oleh saya untuk dicoba.”
Laboratorium Kimia Medis Akademik
"Catalexis adalah alat yang sangat berguna, di mana satu set yang terdiri dari 23 ligan berpotensi untuk mengevaluasi dan memprediksi kinerja sekitar 500 ligan dengan bantuan kecerdasan buatan (AI)."
Ahli Kimia R&D Sintetis
Sumber Daya Terkait
- Aldrichimica Acta 57.1 Edisi Khusus tentang Katalisis
Aldrichimica Acta covers diverse chemical research topics, fostering international collaboration in chemistry.