Merck
Septa
Tre setti in gomma nera esposti su una superficie bianca, ciascuno di forma conica poiché un’estremità è più larga dell’altra, destinati a diverse applicazioni o montaggi.
È disponibile un'ampia gamma di setti dentellati e non dentellati, nonché di tappi a manicotto, da utilizzare come chiusure temporanee per giunti di vetreria, provette, flaconi, provette per RMN, fiale e tecniche di cannulazione in applicazioni chimiche sensibili all'aria. Per proteggere dall'atmosfera i preziosi contenuti presenti nei recipienti o nei contenitori, la nostra gamma di setti garantisce una tenuta affidabile contro l'aria e l'umidità.
Products
Compare
Product Number
Product Name
Product Description
Pricing
Risorse correlate
Un assortimento di setti bianchi Precision Seal® su sfondo azzurro
Settini Precision Seal
I setti Precision Seal® sono realizzati con una formulazione certificata di gomma naturale per garantire una risigillabilità superiore. I nostri setti Precision Seal® non scivolano attraverso il giunto né si staccano durante la cannulazione o sotto pressione e possono essere utilizzati in presenza di solventi organici. Il design del tappo conico più lungo di Precision Seal® si adatta ai giunti conici standard, fornendo una superficie di tenuta superiore del 50-80% rispetto ai tappi a manicotto standard. Il design della guarnizione interna dei setti Precision Seal® riduce al minimo la migrazione di vapori chimici e di solventi lungo il giunto verso il manicotto, che potrebbe gonfiarsi, presentare perdite o cedere a causa dell’esposizione. La struttura superficiale della gomma è simile a quella di un giunto in vetro smerigliato e resiste allo spostamento una volta posizionata. I nostri setti Precision Seal® sono prodotti in condizioni di “camera bianca”, da un unico lotto certificato, per garantire un’uniformità assoluta in tutte le dimensioni. 
Una serie di sei setti Suba-seal nei colori rosso, blu e beige, di varie dimensioni e forme, sparsi su uno sfondo bianco, dotati di scanalature per garantire una presa o un fissaggio.
Settelli Suba-seal
Forniamo setti Suba-seal originali che garantiscono la migliore chiusura a ribalta disponibile sul mercato, dotata di tappo dentellato. I nostri setti in gomma Suba-seal sono disponibili in diverse dimensioni, ideali per procedure chimiche sensibili all'aria e all'umidità. Dopo la perforazione con un ago non estrattore, la gomma chiude il foro, proteggendo il contenuto del recipiente o del contenitore dall'atmosfera. Forniamo inoltre setti in gomma siliconica Suba-seal per applicazioni ad alte temperature (fino a 200 °C in continuo), con una resistenza chimica migliorata rispetto alla gomma naturale e autoclavabili per usi sterili. 
Settum in gomma naturale (tappo a manicotto) su un pallone da laboratorio.
Setti in gomma naturale (tappi a manicotto)
I setti in gomma naturale sono realizzati in gomma naturale a bassa densità e possono essere utilizzati per coprire solventi organici delicati e soluzioni acquose. Offriamo setti in gomma naturale in diverse dimensioni a scelta.
Altri setti e accessori
 Offriamo un'ampia selezione di setti, tra cui setti a manicotto, setti privi di pigmenti, setti dentellati e tappi Precision Seal® per le applicazioni più adatte.
Scoprite la nostra gamma completa di setti per GC e gli utensili manuali specializzati che garantiscono una tenuta a prova di perdite per mantenere la pressione del gas vettore all’interno del sistema e per resistere alle ripetute perforazioni da parte dell’ago della siringa durante le iniezioni dei campioni.
Esplora gli accessori per i setti, che includono contenitori dispenser, il laccio Wrap-it – eccellente per fissare i setti in gomma alle giunzioni di bottiglie e matracci – e lo strumento di installazione del laccio Wrap-it, disponibile in versione per impieghi gravosi e in versione economica.