Articoli in vetro
La chimica di laboratorio si avvale in larga misura della vetreria per miscelare, separare, condensare o comunque contenere e manipolare le sostanze chimiche e il loro ambiente, al fine di creare le condizioni di reazione desiderate. Dalle fiale ai matracci volumetrici, fino ai sistemi completi di distillazione, disponiamo della vetreria chimica Aldrich® più adatta alle vostre esigenze analitiche. Visitate il nostro negozio di vetreria per trovare tutto ciò di cui avete bisogno.
CATEGORIE PIÙ POPOLARI
Prodotti
Filtri più utilizzati
Products
Vetreria da laboratorio generica
Che le vostre esigenze siano legate al marchio (Pyrex, Corning) o all'applicazione (attrezzature in vetro per la distillazione), potete stare certi che vi offriamo attrezzature in vetro della massima qualità.
Sfogliate il nostro catalogo per scoprire l’ampia selezione di vetreria disponibile in diverse dimensioni e capacità.
- I becher in vetro borosilicato (graduati e non graduati) con beccuccio di versamento, pareti uniformi standard e fondo piatto sono perfetti per il vostro lavoro di laboratorio di routine.
- I cilindri graduati Aldrich® Essentials sono realizzati in vetro borosilicato trasparente con una base esagonale di sicurezza che impedisce al cilindro di rotolare giù dal banco.
- Gli essiccatori in vetro neutro, con pareti spesse, flangia molata, piastra in porcellana con fondo perforato e coperchio, sono ideali per le vostre applicazioni di laboratorio di base.
- I piattini in vetro borosilicato con beccuccio (opzionale) per un facile versamento dei liquidi possono essere utilizzati come piattini di cristallizzazione. Inoltre, offriamo piastre di Petri in vetro sodico-calcico trasparente (con fondo e coperchio abbinati) riutilizzabili e autoclavabili.
- Forniamo diversi tipi di matracci in vetro borosilicato, disponibili in un’ampia gamma di capacità: matracci di Erlenmeyer, matracci da filtrazione (utilizzati per la filtrazione con imbuti di Buchner e crogioli di Gooch), matracci da ebollizione (a fondo tondo e a fondo piatto) e matracci volumetrici con tappi in polietilene.
- Sono disponibili due varianti di provette in vetro borosilicato: provette da coltura a fondo tondo (con tappo fenolico nero) e provette riutilizzabili a fondo tondo senza bordo.
- Le pipette volumetriche sono pipette riutilizzabili in vetro borosilicato che, per maggiore praticità, recano un segno bianco indicante la capacità.
- Apparecchiatura per la filtrazione a membrana in vetro borosilicato trasparente, comunemente utilizzata con carta da filtro da 47 mm e membrane in nylon per le analisi dell’aria, dell’acqua e delle acque reflue.
- La nuova gamma di vetreria Aldrich® Essentials comprende una serie di articoli di uso quotidiano in laboratorio, realizzati secondo i più elevati standard di qualità che i clienti si aspettano dal marchio Sigma-Aldrich®. I nostri becher, bottiglie, cilindri graduati, essiccatori, piastre, matracci e provette sono realizzati in vetro borosilicato di alta qualità per garantire durata, precisione e affidabilità. La nostra vetreria volumetrica è prodotta secondo gli standard ASTM e ISO per soddisfare le esigenze dei mercati globali.
- Il vetro PYREX® si contraddistingue per la sua eccezionale resistenza e stabilità, unita a una brillante trasparenza e a una resistenza chimica superiore, che gli consentono di resistere anche agli ambienti di laboratorio più difficili, rendendolo da oltre 100 anni il partner indispensabile per chimici e ricercatori.
- DWK KIMBLE® offre articoli essenziali in vetro e prodotti specializzati realizzati in vetro borosilicato a espansione 33 e vetro sodico-calcico, tra cui flaconi per terreni di coltura dal design robusto e maggiore trasparenza, matracci volumetrici a bocca larga per impieghi gravosi, kit di articoli in vetro su microscala e macroscala, provette da centrifuga in vetro trasparente e provette da coltura monouso in vetro borosilicato.
- Il vetro borosilicato 3.3 DWK DURAN® si distingue per la sua qualità altamente costante e riproducibile, l’elevatissima resistenza chimica, l’inerzia, la trasparenza, l’elevata temperatura di utilizzo, la minima espansione termica e l’elevata resistenza agli shock termici. La vetreria DURAN® è conforme ai requisiti del vetro neutro di Tipo 1 secondo USP/EP/JP, adatto all’uso nell’industria farmaceutica.
- DWK WHEATON® è un marchio di eccellenza nel settore delle soluzioni di contenitori di alta qualità per applicazioni scientifiche, industriali e di confezionamento, caratterizzato da decenni di esperienza nella produzione e nella personalizzazione di contenitori in vetro e plastica.
- Ace Glass è leader e innovatore nella produzione di vetreria scientifica di alta qualità, attrezzature da laboratorio e apparecchiature in vetro.
- BRAND® progetta prodotti in vetro semplici, intuitivi ed efficienti per la manipolazione dei liquidi e le scienze della vita. Gli strumenti volumetrici BLAUBRAND® offrono un elevato grado di perfezione tecnica, essendo realizzati in vetro altamente resistente a quasi tutte le sostanze chimiche – un prerequisito essenziale per una precisione duratura. I prodotti in vetro di alta qualità "Made in Germany" di BRAND® hanno definito lo standard di qualità nei laboratori di tutto il mondo.
- Synthware® Glass offre articoli in vetro di alta qualità per la sintesi organica. Tutti i suoi articoli in vetro sono realizzati in vetro borosilicato a espansione 33 e soddisfano tutti i requisiti ASTM applicabili.
Servizio di produzione su misura e riparazione di articoli in vetro
Il nostro centro del vetro rappresenta un polo di eccellenza e innovazione nella progettazione e nella produzione di articoli in vetro per i chimici di tutto il mondo.
La nostra vasta esperienza nel settore chimico e la collaborazione continua tra chimici e soffiatori di vetro ci garantiscono una visione unica nella progettazione della vetreria. Forniamo evaporatori rotativi Buchi, matracci a fondo tondo a 3 colli, matracci affusolati per gas e vetreria Corning. Inoltre, realizziamo recipienti su misura (con capacità da 10 mL a 100 L), apparecchiature di distillazione, condensatori a doppia camicia, collettori, colonne con camicia d’argento e adattatori speciali perfettamente adatti alle vostre esigenze.
Risparmiate tempo e denaro utilizzando il nostro servizio di riparazione:
Inviate via e-mail le vostre esigenze specifiche e i vostri progetti direttamente al nostro Glass Center all’indirizzo aldglass@milliporesigma.com, oppure chiamateci al numero (USA) 414-438-3850 int. 2039 (oppure contattate il vostro ufficio vendite locale) per una consulenza personalizzata.
I nostri tempi di consegna standard sono di 3-7 giorni lavorativi dal ricevimento dell’ordine.
- I nostri maestri e artigiani esperti nella soffiatura del vetro, con oltre 90 anni di esperienza complessiva, collaborano con esperti di chimica nell’ambito delle applicazioni e della progettazione per soddisfare le vostre esigenze in materia di vetreria.
- Ripariamo la vostra vetreria da laboratorio riportandola alla configurazione originale, contribuendo così a ridurre al minimo gli sprechi e a contenere i costi.
- Realizziamo qualsiasi tipo di vetreria su misura di cui un chimico possa aver bisogno per la sintesi e la ricerca, dalla microscala fino alla capacità di impianti pilota.
Risorse correlate
- Bollettino tecnico: Consigli per la pulizia della vetreria
Una buona pratica di laboratorio richiede l'uso di vetreria pulita, poiché anche il lavoro eseguito con la massima cura può dare un risultato errato se si utilizza vetreria sporca. In ogni caso, la vetreria deve essere fisicamente pulita; deve essere chimicamente pulita; e, in molti casi, deve essere batteriologicamente pulita o sterile. Tutta la vetreria deve essere assolutamente priva di grasso. Il criterio più sicuro di pulizia è la bagnatura uniforme della superficie con acqua distillata.
- Bollettino tecnico: Uso sicuro della vetreria da laboratorio
La vetreria da laboratorio è disponibile in una vasta gamma di forme e dimensioni (recipienti, matracci, bottiglie, contenitori, tubi, ecc.) e viene utilizzata in diverse applicazioni. Di seguito abbiamo illustrato i principali rischi associati alla vetreria da laboratorio e le precauzioni da adottare per ridurre il rischio di infortuni.
- Bollettino tecnico: Descrizione del vetro Pyrex® 7740 utilizzato nella strumentazione da laboratorio Corning
Tra le centinaia di tipi di vetro disponibili in commercio, il vetro borosilicato con codice n. 7740 è quello che più si avvicina al vetro ideale per la maggior parte delle applicazioni di laboratorio. Se trattato con la dovuta cura, resiste a quasi tutte le temperature tipiche dell’uso normale in laboratorio. È altamente resistente agli attacchi chimici. Il suo basso coefficiente di dilatazione termica ne consente la produzione con pareti spesse, conferendogli resistenza meccanica pur mantenendo una ragionevole resistenza al calore. Inoltre, è un vetro che può essere lavorato più facilmente rispetto alla maggior parte degli altri vetri, rendendolo così più economico.
- Bollettino tecnico: Descrizione del vetro sodico-calcico utilizzato nella strumentazione da laboratorio Corning
Vetro sodico-calcico. Codice n. 0215. Utilizzato per il vetro flint
- Bollettino tecnico: Guida alla scelta e all'uso della vetreria sinterizzata
Sono disponibili fino a cinque diversi livelli di porosità dei prodotti sinterizzati, in modo da poter filtrare precipitati di dimensioni variabili alla massima velocità senza compromettere la capacità di ritenzione.
- Ground-glass Joint Tutorial
Ground-glass joint assembly involves threading, sealing, and safe disassembly without clamps.