Merck
ホームバイオバーデン試験ミリフレックス・オアシス® ろ過システム
ミリフレックス・オアシス® ろ過システム
MILLIFLEX OASIS® システムを用いた微生物検査
世界各国の薬局方でも広く採用・推奨されている膜ろ過法は、製薬業界における水質およびバイオバーデン試験の第一選択法です。微細孔膜はバリアとして機能し、ろ過可能な試料中の微生物を捕捉します。ろ過により、培養培地上で微生物を捕捉・最適に回収することが可能となり、定量的な結果が得られます。
当社はお客様と協力し、実験室のワークフローにおける改善点を特定し、微生物検査プロセスを簡素化・確実化するソリューションを開発しました。 Milliflex Oasis® システムは、膜ろ過のワークフローを改善し、製品やプロセス水のバイオバーデン分析に使用できます。このシステムは、エンドユーザーにとってより優れた人間工学設計を採用し、紙ベースおよびペーパーレスシステムの両方で当社の新機能「Milliflex Trace®」によるトレーサビリティを向上させ、前世代のシステムよりもクリーンで効率的なプロセスを実現しています。
この動画をご覧いただき、Milliflex Oasis® システムが、お客様の微生物検査ワークフローにどのように包括的なソリューションを提供するかをご確認ください。
Milliflex Oasis® バイオバーデンおよび水質検査用ろ過システム
ミリフレックス・オアシス®システム
水質およびバイオバーデン試験用の当社のMilliflex Oasis®ろ過システムには、ワークフローの効率化を図るための数多くの機能が搭載されています。これらの新機能により、生産性、信頼性、さらには規制への準拠に至るまで、バイオバーデン試験の実施がより容易になります。
当社は、最高レベルの処理能力を備えた確実なワークフローを実現するため、サービスを含む包括的なろ過・試験ソリューションを提供しています:
  • オペレーターに依存しない
  • 非接触式メンブレン移送
  • メンブレンと培地プレートの完全な密着
  • 色分けされた培地プレートとラベルにより、識別が容易になり、エラーのリスクを最小限に抑えます
  • ハードウェアのセットアップが迅速で、前世代モデルと比較してろ過時間が50%短縮
  • 最大3台のポンプを接続し、ボタン1回の操作で6つのサンプルをろ過
  • 設計上、除染時間とメンテナンス作業を削減。バーコードと取り外し可能なラベルにより、手間のかかる手作業による記録管理が不要に
  • USP(米国薬局方)、Ph. Eur.、およびJP(日本薬局方)の推奨事項に準拠しています
  • 包装に2次元コード付きのラベルが貼付されており、ロット番号および
    有効期限は、USP <1117> に記載されている通り、確認および記録が可能です
  • 一次包装/二次包装には剥がせるラベルが付いており、 記録簿への転記が
    容易です
  • 各培地プレートタイプ(R2A-TSA-SDA)ごとに固有の識別番号が付与されています
MILLIFLEX OASIS® ろ過ポンプ 
Milliflex Oasis® ポンプは、制御された真空源とろ過サポートで構成されています。設置面積が小さく、軽量で、除染が容易なこのポンプは、バイオセーフティキャビネット、アイソレーター、およびラミナールフローフードでの使用を想定して設計されています。本システムに搭載されたMilliflex Microlite® 機能により、ハードウェアの操作は直感的で、メンテナンスも容易です。 
バイオバーデンおよび水質試験用膜ろ過ポンプ
ミリフレックス オアシス® ろ過ポンプ
  • 交差汚染の防止:取り外し可能なろ過ヘッドに組み込まれた逆止弁により、膜への汚染の可能性を未然に防ぎます。
  • 高処理能力:標準の電源と接続ケーブルを使用して3台のポンプを接続することで、1回の操作で最大6つのろ過を同時に開始できます。
  • 設置スペースが小さい:ろ過ユニットの高さが低いため、操作がはるかに快適です。
  • クイックコネクション:キャリブレーションは不要で、電源とドレンチューブの両方にクイックコネクションを差し込むだけです。ポンプの起動と停止は、1つのボタンで操作できます。
MILLIFLEX OASIS® ろ過ファンネル
ミリフレックス オアシス® ファンネルは、独自の排水設計により、操作手順を標準化し、ろ過時間を短縮します。ミリフレックス プロタクト® 機能は、試料を二次汚染から保護し、膜と寒天の接触を最適化することで、最も信頼性の高い結果をもたらします。当社の特許取得済み「非接触式膜移送」技術により、操作者による影響を受けずに、結果の信頼性を高めます。
二次汚染による誤った結果を防止し、寒天表面との最適な膜接触を確保する「Milliflex Oasis®」非接触膜転写技術をご紹介します。この革新的なシステムが、実験室スタッフにとって、いかに一貫性があり信頼性の高い結果を得やすくしているか、ぜひ動画でご覧ください。
  • 非接触型メンブレン移送:メンブレンの凸形状により、培地への非接触での移送が可能になります。
  • 正確なサンプル量:目盛り表示付きの透明な漏斗により、適切なサンプル量がろ過されることが保証されます。
  • 簡単な漏斗の取り外し:軽くつまむだけで、漏斗を膜から取り外すことができます。
  • 積み重ね可能なファンネルトレイ:8つのファンネルがトレイに固定されており、保護袋に入った状態でトレイを取り外して積み重ねることができ、スペースを節約できます。
  • 一体型メンブレンサポート:漏斗の底部に一体型サポートが備わっており、取り扱いが迅速になり、メンブレンを二次汚染から保護します。
  • 試料の保護:漏斗のヒンジ付き蓋が試料を保護し、取り扱い手順を削減します。
MILLIFLEX OASIS® 培地
当社の培地プレートは、膜と培地が完全に接触するように設計されています。「Milliflex Rack & Stack®」機能には、安全な輸送と培養のためのロック式蓋が備わっています。これらの革新的な設計が相まって、微生物の最適な回収を実現します。
Milliflex Oasis® バイオバーデン試験システム用培地プレート
ミリフレックス オアシス® メディアプレート
  • 色分けされた培地プレート:各試験ステップでの管理を容易にするため、培地プレートには色分けが施されています。
  • ロック機能付きアセンブリ:培地プレートは積み重ねてロックできるため、安全な輸送が可能で、インキュベーター内の貴重なスペースを節約できます。空のファンネルトレイは、インキュベーションラックとしても使用できます。
  • ロック機能付き蓋:ファンネル蓋を使用することで、培養準備が整った培地プレートをロックできます。蓋を閉じると、培地プレートはロックされ、しっかりと固定されます。
  • 長期保存性:未開封の状態であれば、標準的なペトリ皿とは異なり、プレートは密閉された状態を維持します。これにより、結露や乾燥が抑えられ、保存期間が延長されます。
バイオバーデンおよび水質検査用の迅速微生物検出システム
Milliflex® クオンタム迅速検出システム
迅速な微生物検出法
Milliflex® Quantumシステムは、結果が出るまでの時間を従来の手法の3分の1にまで短縮することで、品質管理(QC)ラボの生産性をさらに向上させ、製品の出荷承認や是正措置をより迅速に行うことを可能にします。このシステムは、Milliflex Oasis®システムと完璧に連携します。
MILLIFLEX OASIS® システム・サービス
当社は、製薬業界向けに画期的なソリューションを開拓・改良し続けてきた長い歴史の中で、業界最高水準のサービスを提供するための規制および技術的な専門知識を蓄積してきました。
経験豊富な当社の科学者およびエンジニアが、バリデーション、トレーニング、メンテナンスサービスを通じて、規制への準拠はもとより、最適な試験ワークフローと装置の性能を確保するための包括的なサービスを提供します。
ろ過ポンプ
Loading
ろ過用漏斗
Loading
培養培地
Loading
ミリフレックス・オアシス® アクセサリー
Loading