Merck
04447
HybriScan™ D kit
Waste Water Microthrix parvicella, suitable for clinical testing, food and beverages, microbiology and in situ hybriziation
別名:
FastScan Waste Water Microthrix parvicella, 廃水内Microthrix parvicella用HybriScan™D
サイズを選択してください
表示を変更する
この商品について
UNSPSC Code:
41171621
NACRES:
NA.85
Suitability:
Microthrix parvicella
Manufacturer/tradename:
(HybriScan™)
Application(s):
clinical testing
food and beverages, microbiology
Technique(s):
microbe id | in situ hybridization: suitable
Storage temp.:
2-8°C
ログイン:価格を確認する
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
製品名
HybriScan™D、廃水内Microthrix parvicella用, suitable for microbiology
manufacturer/tradename
(HybriScan™)
Quality Segment
technique(s)
microbe id | in situ hybridization: suitable
application(s)
clinical testing
food and beverages, microbiology
storage temp.
2-8°C
suitability
Microthrix parvicella
General description
HybriScan™ D kits detect and simultaneously identify microorganisms using rRNA as the detection target. The principle is based on in situ sandwich hybridization with two specific probes. As the rRNA of dead cells is degraded in the presence of RNase, only living cells are detected. Each cell has several thousand rRNA copies, so neither PCR nor a polymerase is needed for this technology, which means that this molecular biology test is not inhibited by the sample matrix, for example food, beverages and water.
Other Notes
HybriScan Waste Water Calculator (template for calculations)
Legal Information
HybriScan is a trademark of ScanBec GmbH
Still not finding the right product?
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazardCorrosion
注意喚起語
Danger
標的臓器
Respiratory system
保管分類
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
引火点 (F)
Not applicable
引火点(°C)
Not applicable
supp_hazards
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Muta. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1A - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
適用法令
キットコンポーネントの情報を参照してください
pdsc
キットコンポーネントの情報を参照してください
prtr
キットコンポーネントの情報を参照してください
fsl
キットコンポーネントの情報を参照してください
ishl_indicated
キットコンポーネントの情報を参照してください
ishl_notified
キットコンポーネントの情報を参照してください
cart
キットコンポーネントの情報を参照してください
jan
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)