微生物同定検査・生化学試薬
生化学的、免疫学的、分子生物学的な微生物の同定や生物グループ間分化の検査は、生産施設における微生物学的な品質管理や学術研究において定期的に使用されています。このような微生物同定検査では、特定のタンパク質、対象細胞における特定の生化学的活性(例えば、酵素の活性)や、微生物特有の遺伝子配列を検出します。多くの微生物同定検査では、重要な結果を短時間で得られ、非常に経済的で使い勝手がよく、ほとんどの場合、個別の機器や装置を必要としません。一部の生化学検査では、寒天培地や液体培地に試薬1滴垂らすだけで済みます。
同定用生化学試薬
生化学試薬は、例えば対象となる微生物特有の酵素活性などを検出する液体生化学検査の基礎となるものです。このような検査は、多くの場合、寒天培地や液体培地上で直接行うことができます。
顕微鏡用試薬・キット
微生物を染色するための試薬やキットは、顕微鏡で微生物を区別し、識別するために使用されます。グラム染色のようなよく知られた検査は、さらに生化学的、構造的、形態的な情報の取得に役立ちます。
微生物検査キット
検査キットは、生化学的なものや免疫学的なものなど、さまざまな方法に基づいています。その結果は、目に見える凝固、色の反応、濁りなどで評価することができます。
HybriScan™ in situハイブリダイゼーション
高度な微生物同定検査システムのHybriScan™は、飲料、水、食品中の腐敗微生物や病原性微生物を正確に検出・同定するため、分子生物学に基づいた検査手法をベースとしています。プローブを用いたin situハイブリダイゼーションに基づいています。マイクロタイター・プレート形式の堅牢な検査である微生物同定検査システムは、PCR検査のようにサーマルサイクラーを必要としません。
ディスク・ストリップ・識別メンブレン
ディスク、ストリップ、識別メンブレンは、生化学試薬や反応を利用した使い勝手のよい微生物同定検査フォーマットに含まれています。この試薬は、紙などのキャリアに含浸されているため、安定し、取り扱いが容易です。例えば、シトクロムオキシダーゼの活性を確認するためのオキシダーゼストリップは、広く知られています。
関連資料
- Article: Advantages of in situ hybridization over other microbial methods
飲料、水、廃水、食品に含まれる微生物の迅速な分子スクリーニング法
- Whitepaper: Rapid Detection and Identification of Bacteria and Yeast
HybriScan® system is a new technology based on the detection of microbe-specific rRNA using sandwich hybridization. It allows comprehensive and reliable routine control of microbial contamination during food production, from raw materials to finished goods.
- Poster: Rapid Detection of Beer Spoilage Bacteria
Beer-spoiling microorganisms cause an increase of turbidity and unpleasant sensory changes in beer. Since the improved process technology in modern breweries has resulted in signifi cant reduction of oxygen content in the fi nal product, the role of strictly anaerobic bacteria like Pectinatus and Megasphaera has increased.
- Poster: Rapid Detection of Salmonella
Food-borne pathogens Salmonella is commonly evaluated in manufacturing of peanut butter and other food products. For the HybriScan®D Salmonella Test (Cat. No. 55662) the ISO based enrichment method is recommended.
- Brochure: HybriScan® Rapid Test System
When you need reliable routine control of microbial contamination in food production, from raw materials to finished goods, conventional standard cultivation-based methods are time consuming and often take from 2 to 15 days to get results.
- Brochure: ID Membranes for Rapid Microbial Identification
Growth on Petri dishes is usually the first step to identify microorganisms. Smart, inexpensive membranes can speed up the subsequent ID procedure to 1 to 4 hours.
- Brochure: Disks and Strips for Micobial Identification and Confirmation
Disks and Strips are very helpful for the identification and confirmation of microorganisms or to monitor sterilization. They are based on rapid methods, easy to use and a great value.
関連ウェビナー
HybriScan™法を一般的な方法と比較し、そのメリット、デメリット、コストについてご紹介します。
関連動画
動画:How does in situ hybridization technology work?
HybridScan™システムは、アルコール飲料および非アルコール飲料中の腐敗菌を検査するためのin situハイブリダイゼーション技術です。