食中毒菌・腐敗菌検出試験
食中毒菌検査では、製造環境や原料または最終製品において、消費者に害を及ぼす可能性がある病原性微生物を特定します。病原性微生物の種類には、宿主において疾病を引き起こす可能性がある特定の細菌株、ウイルス、真菌または寄生生物が含まれます。食中毒菌検査は、消費者の安全性を確保するため、原材料から最終製品のスクリーニングまで、製造工程全体を通して継続的に実施されています。食品では厳格な安全性の規制ガイドラインの対象となっています。
注目のカテゴリー
食中毒菌検査は、食品の安全性および工程管理の効果的なプログラムの重要な要素であり、決定的な成功要因です。お客様のニーズに合ったさまざまな病原体スクリーニング製品をご検討ください。
バイオ医薬品安全性試験サービス
バイオ医薬品安全性試験サービスでは、mAb、細胞、遺伝子治療、およびワクチンの材料を評価し、外来性汚染物質がないことを保証して、下流工程で深刻な被害をもたらすような予期せぬ結果がないことを確認します。例えば、微生物学検査および分子検査を行います。
食中毒菌検出法
- 従来型の培養法による濃縮・平板法と迅速平板作製用の培養液
- Ready-to-use培地を用いる方法
- ELISA・イムノアッセイ技術
- PCR・分子検出
- イムノクロマトグラフィー
指標菌
食中毒菌検査では指定した病原性微生物を探索しますが、指標菌検査は全体的な衛生状況と安全性を確認することを目的としています。指標菌には必ずしも病原性はありませんが、病原性微生物が存在する可能性を示唆します。指標菌が検出されれば、その製品は、病原性のコンタミネーションリスクが高まる可能性があることを意味します。病原性微生物の検出が困難な場合があります。したがって、製品または製造環境の衛生状況を評価する追加の試験法として、指標菌検査が用いられることが多いです。
腐敗菌検査
腐敗菌検査とは、製品を劣化させて品質や安全性に影響する原因となる腐敗菌の有無を決定する工程です。これらにはグラム陽性菌、グラム陰性菌、カビ・酵母が含まれます。腐敗菌には病原性はありませんが、感触、臭い、味、そして色合いなどの物理的特性や化学的特性が変化し、製品が消費に適さなくなる可能性があります。腐敗は食物連鎖のいずれの段階でも生じる可能性があり、微生物学的品質管理に含める必要があります。検査要件は業界によってさまざまで、それぞれの腐敗パラメーターによって異なります。
関連資料
- An article concerning selective growth media for differentiation and detection of Escherichia coli and other coliforms.
- Food contaminated by microorganisms (bacteria and yeasts), viruses, and protozoa can cause severe disease.
- 飲料、水、廃水、食品に含まれる微生物の迅速な分子スクリーニング法
- Salmonella pass through the entire food chain from animal feed, primary production, and into households or food-service establishments.
- ISO 11290-1、FDA-BAMおよびUSDA-FSISに則った食品・環境試料中のリステリア・モノサイトゲネスの検出
- すべて表示 (47)
関連プロトコル
- Comparison of MC-Media Pad® with different convenience solution products for indicator organism testing
- Yeast culture techniques: Model systems for eukaryotic studies with liquid media or agar plate growth.
- Learn about ISO 21528 standards for detecting and enumerating Enterobacteriaceae in food and animal feed. Enhance safety and compliance with food production.
- EN ISO 6579-1規格には、食品、飼料、環境サンプルにおけるサルモネラの検出が明確に記載されています。
- Food-borne pathogens Salmonella is commonly evaluated in manufacturing of peanut butter and other food products.
- すべて表示 (12)
技術資料・プロトコルの検索
お問い合わせ
ご不明な点がございましたら、お問い合わせページをご覧いただくか
、テクニカルサービスまでお問い合わせください。
メール:jpts@merckgroup.com
電話:03-6756-8245
サポート
- 電卓とアプリ
Web Toolbox - 分析化学、ライフサイエンス、化学合成、材料科学のための科学研究ツールおよびリソース。