微生物用の培地素材
培地素材は、試験者が培地を調製するために使用します。私たちが提供する顆粒状および粉末状の生物学的素材の広範なポートフォリオには、ペプトンや寒天などの自家調製用の培地、抽出物および添加剤が含まれます。幅広い微生物学的用途に合わせて、さまざまな製品を取り揃えています。顆粒状の培地は、安全な取り扱いと最適な性能を促進します。顆粒状の培地および原材料を扱うことで、粉末によるラボ環境の汚染が減少します。顆粒は速やかに溶解し、最適な流動特性を保証します。私たちのすべての素材は、取り扱い時の安全性と最適な性能を兼ね備えています。私たちは、厳しい品質管理と保証基準に基づいて製造を行っています。
セクションの概要
ペプトン・抽出物
ペプトンは、タンパク質を消化した後に残る水溶性のポリペプチド、ペプチド、アミノ酸などの混合物です。ペプトンの品質は、原材料の品質、消化酵素、加水分解条件によって決まります。抽出物は、天然の酵母、植物、動物由来材料から抽出したものを精製、乾燥したもので、タンパク質、糖類、必須成長因子の供給源として多く用いられます。培地素材は、腐敗微生物の成長を防止して保管しなければなりません。私たちがお客様に提供する各種ペプトンおよび抽出物は、厳選された品質の原材料から製造され、幅広い微生物学的用途に適しています。倫理的および環境的な理由から、私たちは最大級の植物性ペプトンおよび抽出物のコレクションも多く取り揃えています。
寒天
寒天は、海藻の細胞間を接着する細胞壁にある多糖類で、固形培地の作製で用いられます。微生物学的用途における理想的な寒天は、不純物、耐熱性細菌および微生物の成長を阻害する物質を含まないものです。寒天は、Gelidium(テングサ属)、Gracilaria(オゴノリ属)、PetrocladiaおよびAnpheltiaなどの紅藻類に含まれています。微生物学的用途には、Gelidium sesquipedaleから製造した寒天が、品質において最も優れています。
添加剤
ほとんどの選択培地では、特定の微生物の単離および同定において最適な性能を確保するために、特別な添加物が必要です。さらに柔軟性を高めるために最適な、抗生物質、選択剤(胆汁塩および界面活性剤など)、グリセロール、糖類、バッファー、塩類および成長因子などの添加剤を幅広く取り揃えています。培地調製または添加剤の追加は、時間のかかる作業で、汚染源になる可能性もあります。利便性を高めるために、培地調製がすぐにできる顆粒状および粉末状の培地も幅広く取り揃えています。
関連資料
- Vegetable and Plant Peptones: Alternatives to Animal-derived Peptones in Microbiology
Plant-based vegetable peptones are strictly of non-animal origin, so they pose no risk of carrying animal and human diseases such as BSE into fermentations and produced materials.
- Base Ingredients of Microbiology Media
Culture media provides a habitat with suitable nutrients, energy sources, and certain environmental conditions for the growth of microorganisms. The components of the culture media range from simple sugars to peptones, salts, antibiotics, and complex indicators.
- Microbiology: Media Preparation
Adapt culture media for optimal microbial growth, considering nutrients and environmental conditions.
- Viable but Nonculturable (VBNC) Bacteria
Viable but nonculturable (VBNC) bacteria describes cells that cannot be normally cultured however, “resuscitation” of these cells can be mediated by a physical and different kind of chemical stimuli.
- Microbiology Introduction
Microbiologists focus on reproducible microbial growth, crucial for natural or engineered microorganisms, emphasizing reproducibility in cultures.
- Microbiology: Media Preparation
Adapt culture media for optimal microbial growth, considering nutrients and environmental conditions.
- ISO 11133:2014 Quality Culture Media for Food and Water Testing
EN ISO 11133:2014 standard mandatory for microbiological testing labs, ensuring quality in media preparation and testing.
- EN ISO 11133 Microbiological Culture Media
Water source comparison for microbiological media preparation highlights central purification vs. Milli-Q® IX system efficiency.